Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          CROT
          Transcript:
          NM_021151.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.7 87361761-87361998 on build GRCh38
          Assay ID Hs00665922_CE

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # A15629
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Between 200-400 bp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          acyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          generation of precursor metabolites and energy
          fatty acid metabolic process
          fatty acid beta-oxidation
          carnitine metabolic process
          response to organonitrogen compound
          fatty acid transport
          coenzyme A metabolic process
          fatty acid beta-oxidation using acyl-CoA oxidase
          response to drug
          medium-chain fatty acid metabolic process
          receptor binding
          carnitine O-octanoyltransferase activity

          Back To Top

          Related Products

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline