Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
BCL3
Transcript:
NM_005178.4
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.19 44756986-44757219 on build GRCh38
Assay ID
Hs00803499_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
membrane traffic protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein import into nucleus, translocation
follicular dendritic cell differentiation
marginal zone B cell differentiation
humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin
germinal center formation
transcription, DNA-templated
cellular response to DNA damage stimulus
I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
response to virus
response to UV-C
antimicrobial humoral response
extracellular matrix organization
DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
positive regulation of interferon-gamma production
T-helper 1 type immune response
regulation of NF-kappaB import into nucleus
negative regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process
defense response to bacterium
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
defense response to protozoan
regulation of apoptotic process
negative regulation of apoptotic process
T-helper 2 cell differentiation
positive regulation of interleukin-10 biosynthetic process
negative regulation of interleukin-8 biosynthetic process
positive regulation of translation
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
spleen development
regulation of DNA binding
maintenance of protein location in nucleus
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
transcription factor binding
protein binding, bridging
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline