Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00265336_cn
          See other SELENBP1 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          SELENBP1
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.1:151369098 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs00265336_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          8991

          Gene Name:

          selenium binding protein 1

          Gene Aliases:

          EHMTO, HEL-S-134P, LPSB, MTO, SBP56, SP56, hSBP

          Location:

          Chr.1:151364304-151372705 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Exon 4
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          SELENBP1 NM_001258288.2 NP_001245217.1
          NM_001258289.2 4 539 NP_001245218.1
          NM_003944.4 4 330 NP_003935.2
          XM_047433576.1 4 539 XP_047289532.1
          AK023875.1 2 740 BAB14709.1
          AK296661.1 4 537 BAG59258.1
          AK298355.1 BAG60599.1
          AK303815.1 BAG64765.1
          AK309264.1 2 902
          AK310044.1 3 767
          AK315643.1 4 329 BAG38010.1
          BC009084.1 4 313 AAH09084.1
          BC032997.1 2 743 AAH32997.1
          CR456852.1 3 266 CAG33133.1
          EU794660.1 4 313 ACJ13714.1
          U29091.1 3 270 AAB02395.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv522840 Chr.1:150961247 - 151375270 on Build GRCh38 Gain SCNM1 LYSMD1 TNFAIP8L2 PRUNE1 BNIPL RFX5 SETDB1 MINDY1 SELENBP1 TNFAIP8L2-SCNM1 VPS72 TMOD4 GABPB2 PIP5K1A MLLT11 CERS2 RFX5-AS1 ZNF687-AS1 CDC42SE1 C1orf56 PSMD4 ZNF687 ANXA9 PI4KB SEMA6C
          dgv53e214 Chr.1:151359619 - 151441151 on Build GRCh38 Gain PSMB4 SELENBP1 POGZ
          nsv8380 Chr.1:151357411 - 151437870 on Build GRCh38 Gain PSMB4 SELENBP1 POGZ
          nsv831581 Chr.1:151316675 - 151506129 on Build GRCh38 Loss PSMB4 SELENBP1 POGZ RFX5-AS1 PI4KB RFX5
          nsv441714 Chr.1:151364223 - 151425402 on Build GRCh38 Gain PSMB4 SELENBP1 POGZ
          esv3587526 Chr.1:151360740 - 151441151 on Build GRCh38 Loss PSMB4 SELENBP1 POGZ
          esv2758969 Chr.1:151356318 - 151439159 on Build GRCh38 Gain PSMB4 SELENBP1 POGZ
          esv3587525 Chr.1:151360256 - 151412906 on Build GRCh38 Gain PSMB4 SELENBP1 POGZ
          nsv824575 Chr.1:151359057 - 151435620 on Build GRCh38 Gain PSMB4 SELENBP1 POGZ
          nsv4067263 Chr.1:151359592 - 151435987 on Build GRCh38 Duplication PSMB4 SELENBP1 POGZ
          esv34461 Chr.1:151268066 - 151439159 on Build GRCh38 Gain PSMB4 SELENBP1 POGZ ZNF687 RFX5-AS1 PI4KB RFX5 ZNF687-AS1
          nsv1161560 Chr.1:151359541 - 151436260 on Build GRCh38 Duplication PSMB4 SELENBP1 POGZ
          dgv76n145 Chr.1:151358895 - 151432320 on Build GRCh38 Duplication PSMB4 SELENBP1 POGZ
          nsv5981509 Chr.1:151359872 - 151436237 on Build GRCh38 Duplication PSMB4 SELENBP1 POGZ
          esv3894200 Chr.1:151360691 - 151435217 on Build GRCh38 Gain PSMB4 SELENBP1 POGZ
          nsv438026 Chr.1:151346257 - 151372227 on Build GRCh38 Loss SELENBP1 RFX5-AS1 RFX5
          nsv4062004 Chr.1:151356470 - 151369416 on Build GRCh38 Duplication SELENBP1
          nsv6138677 Chr.1:151359589 - 151436025 on Build GRCh38 Duplication PSMB4 SELENBP1 POGZ

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Set Membership:

          Intragenic Exonic DGV Variation Validated

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein transport
          protein binding
          selenium binding
          oxidoreductase activity
          methanethiol oxidase activity

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline