Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00408287_cn
          See other PIDD1 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PIDD1
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.11:804107 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs00408287_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          55367

          Gene Name:

          p53-induced death domain protein 1

          Gene Aliases:

          LRDD, MRT75, PIDD

          Location:

          Chr.11:799184-809501 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Intron 3 - Exon 3
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PIDD1 NM_145886.4 NP_665893.2
          NM_145887.4 NP_665894.2
          XM_005253005.6 XP_005253062.1
          XM_005253006.6 XP_005253063.1
          XM_011520209.4 XP_011518511.1
          XM_011520210.4 XP_011518512.1
          XM_011520212.3 XP_011518514.1
          XM_047427238.1 XP_047283194.1
          XM_047427239.1 XP_047283195.1
          XM_047427240.1 XP_047283196.1
          XM_047427241.1 XP_047283197.1
          XM_047427242.1 XP_047283198.1
          XM_047427243.1 XP_047283199.1
          XM_047427244.1 XP_047283200.1
          AB208832.1 2 445 BAD92069.1
          AB208949.1 2 409 BAD92186.1
          AB209529.1 BAD92766.1
          AF229178.1 AAF69491.1
          AF274972.1 AAG13461.1
          BC014904.1 AAH14904.1
          BG723687.1
          BQ059356.1
          CN427944.1 1 363
          CN427946.1
          PQ628105.1 XKT99919.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv6450007 Chr.11:642551 - 894924 on Build GRCh38 Duplication CEND1 PIDD1 TMEM80 CHID1 DEAF1 CRACR2B LOC124900301 SLC25A22 TALDO1 PANO1 SNORA52 EPS8L2 TSPAN4 GATD1-DT RPLP2 CD151 POLR2L GATD1 PNPLA2
          dgv1013n100 Chr.11:772982 - 933569 on Build GRCh38 Gain CEND1 PIDD1 CHID1 CRACR2B LOC124900301 SLC25A22 AP2A2 PANO1 SNORA52 TSPAN4 GATD1-DT RPLP2 CD151 POLR2L GATD1 PNPLA2
          esv2759794 Chr.11:409846 - 1336162 on Build GRCh38 Loss CEND1 PTDSS2 TMEM80 DEAF1 CRACR2B LMNTD2 MIR210 SLC25A22 LOC124902805 HRAS CD151 RASSF7 MUC2 MUC6 DRD4 TOLLIP CHID1 MUC5B FAM99B LOC124900301 PANO1 SNORA52 RPLP2 IRF7 TOLLIP-DT LINC02708 POLR2L MUC5B-AS1 MUC5AC LINC02688 GATD1 PHRF1 ANO9 LOC124902605 CDHR5 AP2A2 TALDO1 LRRC56 EPS8L2 GATD1-DT PNPLA2 PIDD1 RNH1 MIR6744 LMNTD2-AS1 SCT LOC143666 MIR210HG SIGIRR TSPAN4
          dgv182e199 Chr.11:349830 - 943372 on Build GRCh38 Deletion CEND1 PTDSS2 ANO9 TMEM80 CDHR5 DEAF1 KRTAP5-5 CRACR2B LMNTD2 MIR210 SLC25A22 AP2A2 TALDO1 LOC124902805 LRRC56 EPS8L2 HRAS GATD1-DT CD151 RASSF7 FAM99A KRTAP5-4 PNPLA2 PIDD1 DRD4 RNH1 CHID1 B4GALNT4 FAM99B LOC124900301 LMNTD2-AS1 SCT LOC143666 MIR210HG PANO1 SIGIRR SNORA52 TSPAN4 RPLP2 IRF7 LINC02708 POLR2L PKP3 GATD1 PHRF1
          nsv8759 Chr.11:775539 - 835248 on Build GRCh38 Gain PANO1 CEND1 PIDD1 SNORA52 GATD1-DT RPLP2 CD151 CRACR2B LOC124900301 GATD1 SLC25A22 PNPLA2
          nsv1159791 Chr.11:461793 - 909492 on Build GRCh38 Deletion CEND1 PTDSS2 TMEM80 CDHR5 DEAF1 CRACR2B LMNTD2 MIR210 SLC25A22 TALDO1 LOC124902805 LRRC56 EPS8L2 HRAS GATD1-DT CD151 RASSF7 PNPLA2 PIDD1 DRD4 RNH1 CHID1 LOC124900301 LMNTD2-AS1 SCT LOC143666 MIR210HG PANO1 SNORA52 TSPAN4 RPLP2 IRF7 POLR2L GATD1 PHRF1
          nsv6442745 Chr.11:699104 - 843498 on Build GRCh38 Duplication CEND1 PIDD1 TMEM80 DEAF1 CRACR2B LOC124900301 SLC25A22 TALDO1 PANO1 SNORA52 EPS8L2 TSPAN4 GATD1-DT RPLP2 CD151 POLR2L GATD1 PNPLA2
          nsv552871 Chr.11:766479 - 870446 on Build GRCh38 Loss CEND1 PIDD1 CHID1 CRACR2B LOC124900301 SLC25A22 PANO1 SNORA52 TSPAN4 GATD1-DT RPLP2 CD151 POLR2L GATD1 PNPLA2
          nsv469923 Chr.11:378188 - 1302334 on Build GRCh38 Loss CEND1 PTDSS2 TMEM80 DEAF1 CRACR2B LMNTD2 MIR210 SLC25A22 LOC124902805 HRAS CD151 RASSF7 MUC2 MUC6 DRD4 TOLLIP CHID1 B4GALNT4 MUC5B FAM99B LOC124900301 PANO1 SNORA52 RPLP2 IRF7 LINC02708 POLR2L MUC5B-AS1 MUC5AC LINC02688 GATD1 PHRF1 ANO9 LOC124902605 CDHR5 AP2A2 TALDO1 LRRC56 EPS8L2 GATD1-DT FAM99A PNPLA2 PIDD1 RNH1 MIR6744 LMNTD2-AS1 SCT LOC143666 MIR210HG SIGIRR TSPAN4 PKP3
          nsv4210734 Chr.11:717201 - 926263 on Build GRCh38 Duplication CEND1 PIDD1 CHID1 CRACR2B LOC124900301 SLC25A22 AP2A2 TALDO1 PANO1 SNORA52 EPS8L2 TSPAN4 GATD1-DT RPLP2 CD151 POLR2L GATD1 PNPLA2
          nsv552870 Chr.11:743813 - 810882 on Build GRCh38 Loss PANO1 CEND1 PIDD1 GATD1-DT RPLP2 LOC124900301 GATD1 SLC25A22 TALDO1
          nsv1040044 Chr.11:776335 - 900929 on Build GRCh38 Gain+Loss CEND1 PIDD1 CHID1 CRACR2B LOC124900301 SLC25A22 PANO1 SNORA52 TSPAN4 GATD1-DT RPLP2 CD151 POLR2L GATD1 PNPLA2
          nsv951272 Chr.11:751201 - 911500 on Build GRCh38 Deletion CEND1 PIDD1 CHID1 CRACR2B LOC124900301 SLC25A22 TALDO1 PANO1 SNORA52 TSPAN4 GATD1-DT RPLP2 CD151 POLR2L GATD1 PNPLA2

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apoptotic process
          cellular response to DNA damage stimulus
          signal transduction
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          protein autoprocessing
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          intracellular signal transduction
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          apoptotic signaling pathway
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          endopeptidase activity
          death receptor binding
          protein binding
          hydrolase activity

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline