Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00516078_cn
          See other CTDP1 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          CTDP1
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.18:79714513 on build GRCh38
          Cytoband
          18q23
          Assay ID Hs00516078_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          9150

          Gene Name:

          CTD phosphatase subunit 1

          Gene Aliases:

          CCFDN, FCP1

          Location:

          Chr.18:79679801-79754510 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Intron 9 - Exon 10
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CTDP1 NM_001202504.1 NP_001189433.1
          NM_001318511.1 NP_001305440.1
          NM_004715.4 NP_004706.3
          NM_048368.3 NP_430255.2
          XM_011526261.1 XP_011524563.1
          XM_017026078.1 XP_016881567.1
          AF081287.1 AAC64549.1
          AF154115.1 AAD42088.1
          BC015010.1 AAH15010.1
          BC052576.1 AAH52576.1
          BC063447.1 AAH63447.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv509709 Chr.18:79685368 - 79838375 on Build GRCh38 Insertion KCNG2 CTDP1 LOC105376875
          nsv428359 Chr.18:79277548 - 80255221 on Build GRCh38 Gain KCNG2 NFATC1 ATP9B PARD6G LOC105376875 LOC284241 CTDP1 TXNL4A PQLC1 RBFADN ADNP2 LOC284240 PARD6G-AS1 HSBP1L1 RBFA LOC107985149
          nsv525694 Chr.18:79395184 - 79961125 on Build GRCh38 Loss KCNG2 NFATC1 CTDP1 PQLC1 LOC284240 LOC105376875 LOC284241
          nsv1065902 Chr.18:78538045 - 80257174 on Build GRCh38 Gain KCNG2 NFATC1 ATP9B PARD6G LOC100996274 LOC105376875 LOC284241 CTDP1 TXNL4A PQLC1 RBFADN ADNP2 LOC284240 PARD6G-AS1 HSBP1L1 RBFA SALL3 LOC107985149
          nsv519406 Chr.18:79630343 - 79897319 on Build GRCh38 Gain KCNG2 CTDP1 LOC105376875 LOC284241
          nsv470437 Chr.18:79657934 - 80103778 on Build GRCh38 Loss KCNG2 CTDP1 TXNL4A PQLC1 RBFADN HSBP1L1 RBFA LOC105376875 LOC284241
          nsv1064506 Chr.18:79580427 - 79773771 on Build GRCh38 Gain CTDP1 LOC284240 LOC105376875 LOC284241
          nsv1061450 Chr.18:79703531 - 80135801 on Build GRCh38 Gain KCNG2 CTDP1 TXNL4A PQLC1 RBFADN ADNP2 HSBP1L1 RBFA
          nsv1066888 Chr.18:79643023 - 79769924 on Build GRCh38 Gain CTDP1 LOC105376875 LOC284241

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription elongation from RNA polymerase II promoter
          protein dephosphorylation
          exit from mitosis
          positive regulation of viral transcription
          cell division
          negative regulation of cell growth involved in cardiac muscle cell development
          dephosphorylation of RNA polymerase II C-terminal domain
          phosphoprotein phosphatase activity
          protein binding
          CTD phosphatase activity

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline