Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00856830_cn
          See other CRIP2 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          CRIP2
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.14:105478503 on build GRCh38
          Cytoband
          14q32.33
          Assay ID Hs00856830_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          1397

          Gene Name:

          cysteine rich protein 2

          Gene Aliases:

          CRIP, CRP2, ESP1

          Location:

          Chr.14:105472938-105480170 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Exon 6 - Intron 6
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CRIP2 NM_001270837.1 NP_001257766.1
          NM_001270841.1 NP_001257770.1
          NM_001312.3 NP_001303.1
          NR_073081.1
          NR_073082.1
          NR_073083.1
          NR_073084.1
          NR_073085.1
          AK057837.1
          AK091845.1
          AK223251.1 BAD96971.1
          AK300092.1
          AK311402.1
          AK315757.1
          BC000434.2 AAH00434.1
          BC001931.1 AAH01931.1
          BC034151.1 AAH34151.1
          BC128101.1
          BE271979.1
          BT019911.1 AAV38714.1
          CN367966.1
          D42123.1 BAA07703.1
          HY078632.1
          HY161884.1
          U36190.1 AAB03194.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          dgv3996n54 Chr.14:105474226 - 105488519 on Build GRCh38 Gain CRIP2 CRIP1
          nsv566204 Chr.14:105376842 - 105479048 on Build GRCh38 Gain MTA1 CRIP2 TEX22 PACS2 LOC100507437
          nsv817647 Chr.14:105382554 - 105480505 on Build GRCh38 Gain MTA1 CRIP2 TEX22 PACS2 LOC100507437
          dgv3998n54 Chr.14:105474495 - 105770768 on Build GRCh38 Loss IGHA1 ELK2AP LOC107987211 CRIP1 IGHG3 CRIP2 IGHG1 C14orf80 TMEM121 IGHG2 IGHG4 IGH IGHA2 MIR8071-2 MIR8071-1 LOC105370697
          nsv1160204 Chr.14:105291411 - 105483783 on Build GRCh38 Duplication MTA1 CRIP2 BRF1 TEX22 PACS2 LOC100507437
          nsv566229 Chr.14:105474172 - 105483783 on Build GRCh38 Loss CRIP2
          nsv566206 Chr.14:105439736 - 105543235 on Build GRCh38 Loss MTA1 CRIP2 C14orf80 TMEM121 CRIP1 LOC105370697
          nsv832890 Chr.14:105304955 - 105483089 on Build GRCh38 Loss MTA1 CRIP2 BRF1 TEX22 PACS2 LOC100507437
          nsv1440 Chr.14:105473170 - 105479862 on Build GRCh38 Insertion CRIP2
          esv1004211 Chr.14:105477270 - 105479324 on Build GRCh38 Insertion CRIP2
          nsv566210 Chr.14:105465248 - 105488368 on Build GRCh38 Gain MTA1 CRIP2 CRIP1
          nsv9177 Chr.14:105476516 - 105485998 on Build GRCh38 Gain CRIP2
          nsv827088 Chr.14:105454469 - 105498549 on Build GRCh38 Gain MTA1 CRIP2 C14orf80 CRIP1
          nsv952282 Chr.14:105363764 - 105510163 on Build GRCh38 Deletion MTA1 CRIP2 C14orf80 TEX22 PACS2 LOC100507437 CRIP1
          dgv3999n54 Chr.14:105474867 - 105487998 on Build GRCh38 Loss CRIP2 CRIP1
          esv2760014 Chr.14:105047009 - 105483089 on Build GRCh38 Loss MTA1 BTBD6 CRIP2 LOC102723354 BRF1 GPR132 TEX22 NUDT14 MIR6765 JAG2 PACS2 LOC100507437
          nsv470679 Chr.14:105124547 - 105605978 on Build GRCh38 Loss MTA1 BTBD6 TEX22 JAG2 CRIP1 CRIP2 C14orf80 TMEM121 BRF1 IGH NUDT14 MIR6765 IGHA2 PACS2 LOC100507437 LOC105370697
          dgv3987n54 Chr.14:105461599 - 105499970 on Build GRCh38 Loss MTA1 CRIP2 C14orf80 CRIP1
          nsv566265 Chr.14:105474766 - 105479048 on Build GRCh38 Loss CRIP2
          nsv1054190 Chr.14:105246882 - 105701138 on Build GRCh38 Gain MTA1 BTBD6 TEX22 ELK2AP CRIP1 CRIP2 C14orf80 TMEM121 BRF1 IGHG2 IGHG4 IGH IGHA2 MIR8071-2 PACS2 LOC100507437 MIR8071-1 LOC105370697
          esv3635645 Chr.14:105473682 - 105484540 on Build GRCh38 Gain CRIP2
          nsv517055 Chr.14:105136282 - 106779068 on Build GRCh38 Gain+Loss IGHV3-69-1 IGHV1-69 MIR4538 TEX22 IGHV3-41 JAG2 LINC00226 IGHM CRIP1 CRIP2 IGHG1 TMEM121 BRF1 MIR4507 IGHG2 IGHV4-31 IGH IGHD LINC00221 MIR8071-2 PACS2 LOC100507437 MIR8071-1 LOC105370697 MTA1 BTBD6 ADAM6 IGHA1 MIR4539 ELK2AP LOC107987211 IGHG3 IGHV3-23 C14orf80 IGHV4-55 IGHG4 IGHV3-71 IGHV3-48 NUDT14 MIR6765 IGHA2 MIR4537 KIAA0125 IGHV3-30
          dgv3991n54 Chr.14:105472502 - 105480505 on Build GRCh38 Loss CRIP2

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of cell proliferation
          hemopoiesis
          zinc ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline