Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01762273_cn
          See other PCOLCE CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PCOLCE
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.7:100607653 on build GRCh38
          Cytoband
          7q22.1
          Assay ID Hs01762273_cn
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4400291
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5118

          Gene Name:

          procollagen C-endopeptidase enhancer

          Gene Aliases:

          PCPE, PCPE-1, PCPE1

          Location:

          Chr.7:100602259-100608175 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Intron 7 - Exon 8
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PCOLCE NM_002593.3 NP_002584.2
          AB008549.1 BAA23281.1
          AK313748.1
          BC000574.2 AAH00574.1
          BC033205.1 AAH33205.1
          L33799.1 AAA61949.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv2734888 Chr.7:99975623 - 101290285 on Build GRCh38 Deletion PVRIG PCOLCE-AS1 MIR6875 AP4M1 ZAN STAG3L5P-PVRIG2P-PILRB PMS2P1 STAG3 SAP25 MIR6840 AZGP1 MIR93 AZGP1P1 MBLAC1 TAF6 C7orf61 PILRA PLOD3 GIGYF1 EPHB4 TSC22D4 FIS1 MUC17 LRCH4 GATS UFSP1 ZCWPW1 PPP1R35 STAG3L5P MUC12 SERPINE1 GPC2 SLC12A9 PILRB NAT16 ZNHIT1 PCOLCE ACHE MUC3A GNB2 AGFG2 MCM7 POP7 MOSPD3 COPS6 FBXO24 MIR4653 ZASP MIR25 MIR4658 MEPCE ZKSCAN1 LOC102724094 MOGAT3 LAMTOR4 TRIP6 ZNF3 MIR106B TRIM56 SPDYE3 LOC105375429 AP1S1 CNPY4 GAL3ST4 C7orf43 NYAP1 SRRT VGF TFR2 PVRIG2P CLDN15 EPO ACTL6B ZSCAN21
          nsv831072 Chr.7:100564880 - 100765212 on Build GRCh38 Loss POP7 MOSPD3 PCOLCE-AS1 LOC105375429 ZAN SAP25 FBXO24 ZASP PCOLCE TFR2 GIGYF1 EPO ACTL6B GNB2 AGFG2 LRCH4
          nsv951386 Chr.7:100566478 - 100682977 on Build GRCh38 Deletion MOSPD3 PCOLCE-AS1 LOC105375429 SAP25 FBXO24 ZASP PCOLCE TFR2 GIGYF1 ACTL6B GNB2 AGFG2 LRCH4
          nsv5868 Chr.7:100572375 - 100617023 on Build GRCh38 Deletion MOSPD3 PCOLCE-AS1 SAP25 FBXO24 ZASP LRCH4 PCOLCE

          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          multicellular organism development
          positive regulation of peptidase activity
          protein binding
          collagen binding
          heparin binding
          peptidase activator activity

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-r8ntx:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline