Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03268624_cn
          See other ADAM3A CNV Assays ›
          Gene Symbol
          ADAM3A
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.8:39451869 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs03268624_cn
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4400291
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          1587

          Gene Name:

          ADAM metallopeptidase domain 3A (pseudogene)

          Gene Aliases:

          ADAM3, CYRN1, tMDCI

          Location:

          Chr.8:39451045-39522989 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 21
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          ADAM3A NR_001569.3
          NR_024106.2
          NR_024107.2
          NR_073423.1
          AJ005372.1
          BC025386.1
          BC042979.2
          DB335796.1
          HY234081.1
          X89654.1
          X89655.1
          X89656.1
          X89657.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv2764074 Chr.8:39368221 - 39546485 on Build GRCh38 Gain+Loss ADAM3A ADAM5
          esv21867 Chr.8:39374143 - 39529900 on Build GRCh38 Gain+Loss ADAM3A ADAM5
          dgv12093n54 Chr.8:39365305 - 39540503 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          nsv6163 Chr.8:39368556 - 39533370 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          dgv4e221 Chr.8:39375220 - 39520881 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          dgv2066e212 Chr.8:39356430 - 39531484 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          esv995573 Chr.8:39373591 - 39530281 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          dgv7173n100 Chr.8:39378072 - 39466943 on Build GRCh38 Gain+Loss ADAM3A ADAM5
          dgv67e213 Chr.8:39378084 - 39531605 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          nsv5485702 Chr.8:39449404 - 39454438 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A
          dgv12107n54 Chr.8:39451651 - 39499982 on Build GRCh38 Loss ADAM3A
          nsv1074232 Chr.8:39374535 - 39529881 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          dgv7167n100 Chr.8:39368209 - 39505415 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          dgv12096n54 Chr.8:39374115 - 39483882 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          dgv1174n145 Chr.8:39411668 - 39528445 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          nsv5569845 Chr.8:39374555 - 39529708 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          nsv831297 Chr.8:39443602 - 39577174 on Build GRCh38 Gain LOC100130964 ADAM3A
          dgv12105n54 Chr.8:39444480 - 39541538 on Build GRCh38 Loss ADAM3A
          nsv511391 Chr.8:39386829 - 39541538 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          dgv7166n100 Chr.8:39345917 - 39552463 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          nsv819496 Chr.8:39371531 - 39529890 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          dgv285n97 Chr.8:39368830 - 39546375 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          nsv8331 Chr.8:39374150 - 39531387 on Build GRCh38 Gain+Loss ADAM3A ADAM5
          dgv181e180 Chr.8:39374481 - 39528780 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          nsv951129 Chr.8:39373982 - 39529581 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          esv3891383 Chr.8:39380149 - 39483411 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          nsv611048 Chr.8:39416742 - 39499982 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          nsv428198 Chr.8:39211790 - 39548205 on Build GRCh38 Gain ADAM32 ADAM3A ADAM5
          esv3616950 Chr.8:39449368 - 39454512 on Build GRCh38 Loss ADAM3A
          dgv7170n100 Chr.8:39372652 - 39540213 on Build GRCh38 Gain+Loss ADAM3A ADAM5
          esv2761164 Chr.8:39372664 - 39531605 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          dgv7318n223 Chr.8:39359801 - 39578400 on Build GRCh38 Deletion LOC100130964 ADAM3A ADAM5
          dgv1171n145 Chr.8:39368796 - 39530975 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          dgv146n17 Chr.8:39367449 - 39550909 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          esv3616947 Chr.8:39338306 - 39531711 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          esv2759608 Chr.8:39316760 - 39740120 on Build GRCh38 Gain+Loss LOC100130964 ADAM18 ADAM3A ADAM5
          dgv12091n54 Chr.8:39349476 - 39498641 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          dgv1179n67 Chr.8:39370204 - 39531195 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          dgv1173n145 Chr.8:39375671 - 39465829 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          dgv7178n100 Chr.8:39426673 - 39511377 on Build GRCh38 Loss ADAM3A
          dgv7176n100 Chr.8:39389580 - 39485418 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          dgv9140n152 Chr.8:39337831 - 39604557 on Build GRCh38 Deletion LOC100130964 ADAM18 ADAM3A ADAM5
          dgv7181n100 Chr.8:39426730 - 39531593 on Build GRCh38 Loss ADAM3A
          dgv7171n100 Chr.8:39372794 - 39499344 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          dgv7175n100 Chr.8:39389144 - 39552463 on Build GRCh38 Gain ADAM3A ADAM5
          nsv611050 Chr.8:39432224 - 39496421 on Build GRCh38 Loss ADAM3A
          nsv508503 Chr.8:39368506 - 39521967 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          esv2736900 Chr.8:39374432 - 39529697 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          dgv2068e212 Chr.8:39389579 - 39531247 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          esv3543387 Chr.8:39364918 - 39533981 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          dgv1282e199 Chr.8:39373726 - 39529923 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          dgv12103n54 Chr.8:39393511 - 39507504 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          dgv3807n106 Chr.8:39374281 - 39529681 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          nsv1024969 Chr.8:39356415 - 39573619 on Build GRCh38 Gain LOC100130964 ADAM3A ADAM5
          nsv515081 Chr.8:39375684 - 39528640 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5
          dgv147n17 Chr.8:39444668 - 39547818 on Build GRCh38 Loss ADAM3A
          nsv4435496 Chr.8:39374556 - 39529709 on Build GRCh38 Deletion ADAM3A ADAM5
          esv32816 Chr.8:39374710 - 39531279 on Build GRCh38 Loss ADAM3A ADAM5

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          For this assay, SNP(s) [rs138376593] are located under a primer or probe sequence. To help evaluate the possible impact of a given SNP on your experiment, please refer to the 1000 Genomes and NCBI dbSNP databases. A higher minor allele frequency in your study population represents a higher risk to assay performance.

          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline