Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03315965_cn
          See other BAHCC1 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          BAHCC1
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.17:81414644 on build GRCh38
          Cytoband
          17q25.3
          Assay ID Hs03315965_cn
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4400291
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          57597

          Gene Name:

          BAH domain and coiled-coil containing 1

          Gene Aliases:

          BAHD2

          Location:

          Chr.17:81395431-81466332 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 2
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          BAHCC1 NM_001291324.1 NP_001278253.1
          XM_011525063.2 XP_011523365.1
          XM_017024898.1 XP_016880387.1
          XM_017024899.1 XP_016880388.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv828128 Chr.17:80659041 - 81736487 on Build GRCh38 Loss MIR338 PDE6G MIR6786 CEP131 TMEM105 TEPSIN MIR4740 LOC101928855 NPLOC4 RPTOR LOC107985022 BAHCC1 CCDC137 BAIAP2-AS1 AATK-AS1 SLC38A10 LOC100130370 LOC107985021 C17orf89 LOC400627 FSCN2 LOC105371921 MIR3065 MIR3186 LINC00482 ACTG1 LOC105371925 HGS AATK LOC100129503 MIR657 TSPAN10 SLC25A10 MRPL12 ARL16 BAIAP2 FAAP100 MIR1250 OXLD1 CHMP6
          nsv428351 Chr.17:81152631 - 83064073 on Build GRCh38 Gain ARHGDIA RFNG MIR6786 NOTUM MIR4740 ALYREF NPLOC4 STRA13 GCGR LRRC45 SNORD134 RAB40B CCDC137 MAFG-AS1 SLC38A10 LOC100130370 TBCD C17orf89 FASN OGFOD3 LOC105376791 CSNK1D FOXK2 CD7 FN3KRP LINC00482 C17orf62 HGS LOC105371944 AATK ZNF750 DCXR TSPAN10 SLC25A10 PPP1R27 MRPL12 ARL16 MIR6787 FN3K P4HB HEXDC NARF PDE6G UTS2R CEP131 TMEM105 TEPSIN SLC16A3 B3GNTL1 MYADML2 MAFG LOC105376790 GPS1 MCRIP1 CCDC57 RAC3 BAHCC1 ASPSCR1 AATK-AS1 FSCN2 WDR45B NPB PYCR1 MIR4525 MIR3186 SIRT7 ACTG1 TEX19 DUS1L LOC105371925 ANAPC11 SECTM1 LOC101929511 PCYT2 LOC101929552 FAAP100 OXLD1
          nsv576175 Chr.17:81349843 - 81509075 on Build GRCh38 Loss BAHCC1 MIR3186 LOC100130370 MIR4740
          nsv2163 Chr.17:81412129 - 81446240 on Build GRCh38 Insertion BAHCC1
          nsv1160500 Chr.17:81402211 - 81421889 on Build GRCh38 Duplication BAHCC1
          nsv576176 Chr.17:81406747 - 81526679 on Build GRCh38 Loss BAHCC1 MIR3186 ACTG1 FSCN2
          nsv576174 Chr.17:81328349 - 81446410 on Build GRCh38 Loss BAHCC1 TMEM105 LOC100130370 MIR4740
          nsv165 Chr.17:81412148 - 81437932 on Build GRCh38 Insertion BAHCC1
          nsv1057744 Chr.17:81402199 - 81462332 on Build GRCh38 Gain BAHCC1 MIR3186
          esv1007420 Chr.17:81411536 - 81433376 on Build GRCh38 Insertion BAHCC1
          nsv952389 Chr.17:81137501 - 81593774 on Build GRCh38 Deletion CEP131 TMEM105 TEPSIN MIR3186 LINC00482 ACTG1 MIR4740 LOC105371925 AATK NPLOC4 BAHCC1 AATK-AS1 SLC38A10 LOC100130370 C17orf89 FSCN2 FAAP100

          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin silencing
          heterochromatin assembly
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          chromatin binding

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline