Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03543465_cn
          See other MAPK9 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          MAPK9
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.5:180271707 on build GRCh38
          Cytoband
          5q35.3
          Assay ID Hs03543465_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5601

          Gene Name:

          mitogen-activated protein kinase 9

          Gene Aliases:

          JNK-55, JNK2, JNK2A, JNK2ALPHA, JNK2B, JNK2BETA, PRKM9, SAPK, SAPK1a, p54a, p54aSAPK

          Location:

          Chr.5:180233594-180292071 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 4
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          MAPK9 NM_001135044.1 NP_001128516.1
          NM_001308244.1 NP_001295173.1
          NM_002752.4 NP_002743.3
          NM_139068.2 NP_620707.1
          NM_139069.2 NP_620708.1
          NM_139070.2 NP_620709.1
          XM_005265940.4 XP_005265997.1
          XM_006714891.2 XP_006714954.1
          XM_017009638.1 XP_016865127.1
          XM_017009639.1 XP_016865128.1
          XM_017009640.1 XP_016865129.1
          XM_017009641.1 XP_016865130.1
          XM_017009642.1 XP_016865131.1
          XM_017009643.1 XP_016865132.1
          AB451302.1
          AB451355.1
          AB451433.1
          AK289638.1
          BC032539.1 AAH32539.1
          CR536580.1 CAG38817.1
          DB451562.1
          EU927388.1
          HM036706.1
          HM036707.1
          HM036708.1
          HM036709.1
          L31951.1 AAA56831.1
          U09759.1 AAA74740.1
          U34821.1 AAC50606.1
          U35002.1 AAC50608.1
          U35003.1 AAC50609.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          dgv1683e212 Chr.5:180267143 - 180299506 on Build GRCh38 Gain MAPK9
          nsv1033706 Chr.5:179975769 - 180379356 on Build GRCh38 Gain GFPT2 RNF130 MIR340 MAPK9 RASGEF1C
          esv2759398 Chr.5:180107477 - 180302944 on Build GRCh38 Gain GFPT2 MAPK9 RASGEF1C

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          release of cytochrome c from mitochondria
          positive regulation of protein phosphorylation
          protein phosphorylation
          protein targeting to mitochondrion
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          response to stress
          JNK cascade
          JUN phosphorylation
          central nervous system development
          response to mechanical stimulus
          response to toxic substance
          positive regulation of gene expression
          positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation
          positive regulation of cell morphogenesis involved in differentiation
          response to amine
          neuron projection development
          positive regulation of prostaglandin biosynthetic process
          regulation of protein ubiquitination
          positive regulation of prostaglandin secretion
          positive regulation of chemokine production
          cellular response to UV
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          response to drug
          regulation of circadian rhythm
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of JNK cascade
          response to cadmium ion
          rhythmic process
          regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to growth factor stimulus
          positive regulation of podosome assembly
          positive regulation of apoptotic signaling pathway
          JUN kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          transcription factor binding
          cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process
          mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline