Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03555824_cn
          See other MAPK9 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          MAPK9
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.5:180285516 on build GRCh38
          Cytoband
          5q35.3
          Assay ID Hs03555824_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5601

          Gene Name:

          mitogen-activated protein kinase 9

          Gene Aliases:

          JNK-55, JNK2, JNK2A, JNK2ALPHA, JNK2B, JNK2BETA, PRKM9, SAPK, SAPK1a, p54a, p54aSAPK

          Location:

          Chr.5:180233594-180292071 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 2
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          MAPK9 NM_001135044.1 NP_001128516.1
          NM_002752.4 NP_002743.3
          NM_139068.2 NP_620707.1
          NM_139069.2 NP_620708.1
          NM_139070.2 NP_620709.1
          XM_005265940.4 XP_005265997.1
          XM_006714891.2 XP_006714954.1
          XM_017009638.1 XP_016865127.1
          XM_017009639.1 XP_016865128.1
          XM_017009640.1 XP_016865129.1
          XM_017009641.1 XP_016865130.1
          XM_017009642.1 XP_016865131.1
          XM_017009643.1 XP_016865132.1
          AK289638.1
          DB451562.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          dgv1683e212 Chr.5:180267143 - 180299506 on Build GRCh38 Gain MAPK9
          nsv1033706 Chr.5:179975769 - 180379356 on Build GRCh38 Gain RASGEF1C GFPT2 MIR340 RNF130 MAPK9
          esv2759398 Chr.5:180107477 - 180302944 on Build GRCh38 Gain RASGEF1C GFPT2 MAPK9

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          release of cytochrome c from mitochondria
          positive regulation of protein phosphorylation
          protein phosphorylation
          protein targeting to mitochondrion
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          response to stress
          JNK cascade
          JUN phosphorylation
          central nervous system development
          response to mechanical stimulus
          response to toxic substance
          positive regulation of gene expression
          positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation
          positive regulation of cell morphogenesis involved in differentiation
          response to amine
          neuron projection development
          positive regulation of prostaglandin biosynthetic process
          regulation of protein ubiquitination
          positive regulation of prostaglandin secretion
          positive regulation of chemokine production
          cellular response to UV
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          response to drug
          regulation of circadian rhythm
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of JNK cascade
          response to cadmium ion
          rhythmic process
          regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to growth factor stimulus
          positive regulation of podosome assembly
          positive regulation of apoptotic signaling pathway
          JUN kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          transcription factor binding
          cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process
          mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline