Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03746066_cn
          See other PFKP CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PFKP
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.10:3081285 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs03746066_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5214

          Gene Name:

          phosphofructokinase, platelet

          Gene Aliases:

          ATP-PFK, PFK-C, PFK-P, PFKF

          Location:

          Chr.10:3067548-3136805 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 4
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PFKP NM_001242339.2 NP_001229268.1
          NM_001323067.2 NP_001309996.1
          NM_001323068.2 NP_001309997.1
          NM_001323069.2 NP_001309998.1
          NM_001323071.2 NP_001310000.1
          NM_001323072.2 NP_001310001.1
          NM_001345944.1 NP_001332873.1
          NM_001410880.1 NP_001397809.1
          NM_002627.5 NP_002618.1
          XM_005252466.5 XP_005252523.1
          XM_006717449.2 XP_006717512.1
          XM_047425350.1 XP_047281306.1
          AK092597.1 BAG52577.1
          AK291841.1 BAF84530.1
          AK308003.1
          BC002536.1 AAH02536.1
          BC029138.1 AAH29138.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv549814 Chr.10:3055020 - 3170233 on Build GRCh38 Loss SNORD142 LOC124902536 PFKP PFKP-DT PITRM1 PITRM1-AS1
          esv2730995 Chr.10:2770220 - 3706473 on Build GRCh38 Deletion LINC02668 SNORD142 LOC124902536 LOC105376353 LOC124902565 LOC105376360 PFKP PFKP-DT LINC02669 PITRM1 PITRM1-AS1
          nsv517630 Chr.10:2632486 - 3097509 on Build GRCh38 Gain+Loss LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          esv2760124 Chr.10:2641047 - 3094525 on Build GRCh38 Gain LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          nsv549810 Chr.10:3035272 - 3691194 on Build GRCh38 Gain LINC02668 SNORD142 LOC124902536 LOC105376353 LOC124902565 LOC105376360 PFKP PFKP-DT LINC02669 PITRM1 PITRM1-AS1
          esv34832 Chr.10:2638872 - 3091456 on Build GRCh38 Gain LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          nsv6447616 Chr.10:3063695 - 3087235 on Build GRCh38 Deletion LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          nsv6437272 Chr.10:3058401 - 3259500 on Build GRCh38 Deletion LINC02668 SNORD142 LOC124902536 LOC105376353 PFKP PFKP-DT PITRM1 PITRM1-AS1
          nsv549818 Chr.10:3081241 - 3227125 on Build GRCh38 Gain SNORD142 PFKP PITRM1 PITRM1-AS1
          nsv549816 Chr.10:3076439 - 3091456 on Build GRCh38 Gain PFKP
          esv26266 Chr.10:2646665 - 3092022 on Build GRCh38 Gain+Loss LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          nsv4179484 Chr.10:2460844 - 3257750 on Build GRCh38 Duplication LOC107983989 LINC02668 SNORD142 LOC124902536 LOC105376353 LOC105376350 PFKP PFKP-DT PITRM1 LINC02645 PITRM1-AS1
          esv3622141 Chr.10:2646620 - 3092104 on Build GRCh38 Gain LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          dgv935n54 Chr.10:3044294 - 3125271 on Build GRCh38 Loss LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          nsv825215 Chr.10:3058658 - 3099236 on Build GRCh38 Gain LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          dgv932n54 Chr.10:2382612 - 3253481 on Build GRCh38 Gain LOC107983989 LINC02668 SNORD142 LOC124902536 LOC105376353 LOC105376350 PFKP PFKP-DT PITRM1 LINC02645 PITRM1-AS1
          nsv428229 Chr.10:2618610 - 3156581 on Build GRCh38 Gain SNORD142 LOC124902536 LOC105376350 PFKP PFKP-DT PITRM1 PITRM1-AS1
          nsv6442021 Chr.10:3030896 - 3173781 on Build GRCh38 Duplication SNORD142 LOC124902536 PFKP PFKP-DT PITRM1 PITRM1-AS1
          nsv470913 Chr.10:3052993 - 3125271 on Build GRCh38 Loss LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          nsv6442520 Chr.10:2846098 - 3581354 on Build GRCh38 Duplication LINC02668 SNORD142 LOC124902536 LOC105376353 LOC124902565 LOC105376360 PFKP PFKP-DT LINC02669 PITRM1 PITRM1-AS1
          dgv933n54 Chr.10:2644284 - 3091456 on Build GRCh38 Gain LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          nsv6454219 Chr.10:2905224 - 3284256 on Build GRCh38 Duplication LINC02668 SNORD142 LOC124902536 LOC105376353 PFKP PFKP-DT PITRM1 PITRM1-AS1
          esv3693044 Chr.10:2650464 - 3082324 on Build GRCh38 Gain LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          nsv4183155 Chr.10:3037421 - 3109326 on Build GRCh38 Deletion LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          dgv660n100 Chr.10:2641472 - 3092489 on Build GRCh38 Gain LOC124902536 PFKP PFKP-DT
          dgv38n206 Chr.10:2613782 - 3185857 on Build GRCh38 Duplication SNORD142 LOC124902536 LOC105376350 PFKP PFKP-DT PITRM1 PITRM1-AS1

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fructose 6-phosphate metabolic process
          glycolytic process
          fructose 1,6-bisphosphate metabolic process
          canonical glycolysis
          cellular response to leukemia inhibitory factor
          nucleotide binding
          catalytic activity
          6-phosphofructokinase activity
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          identical protein binding
          macromolecular complex binding
          cadherin binding
          metal ion binding
          fructose-6-phosphate binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline