Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03766393_cn
          See other MRPL23 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          MRPL23
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.11:1977267 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs03766393_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          6150

          Gene Name:

          mitochondrial ribosomal protein L23

          Gene Aliases:

          L23MRP, RPL23, RPL23L, uL23m

          Location:

          Chr.11:139854-207466 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 8
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          MRPL23 NM_001400176.1 NP_001387105.1
          NM_001400179.1 NP_001387108.1
          XM_011520273.2 XP_011518575.1
          AK128774.1 3 3606

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv1047474 Chr.11:1803515 - 2043381 on Build GRCh38 Gain PRR33 MIR7847 MRPL23 LINC01219 MIR4298 SYT8 H19 MIR675 MRPL23-AS1 TNNT3 SNORD131 LINC01150 LSP1 TNNI2
          nsv522320 Chr.11:1835882 - 1996938 on Build GRCh38 Loss PRR33 MIR7847 MRPL23 LINC01219 MIR4298 SYT8 H19 MIR675 MRPL23-AS1 TNNT3 SNORD131 LINC01150 LSP1 TNNI2
          dgv1015n100 Chr.11:1946041 - 2008048 on Build GRCh38 Gain H19 MIR675 MRPL23-AS1 SNORD131 MRPL23 LINC01219
          nsv516622 Chr.11:1927731 - 1993479 on Build GRCh38 Loss MRPL23-AS1 TNNT3 SNORD131 MRPL23 LINC01219
          nsv553064 Chr.11:1943082 - 2001669 on Build GRCh38 Loss H19 MIR675 MRPL23-AS1 SNORD131 MRPL23 LINC01219
          nsv469926 Chr.11:1813024 - 2036416 on Build GRCh38 Loss PRR33 MIR7847 MRPL23 LINC01219 MIR4298 SYT8 H19 MIR675 MRPL23-AS1 TNNT3 SNORD131 LINC01150 LSP1 TNNI2
          nsv951283 Chr.11:1913571 - 2040070 on Build GRCh38 Deletion H19 MIR675 PRR33 MRPL23-AS1 TNNT3 SNORD131 MRPL23 LINC01219
          esv29980 Chr.11:1820597 - 2097889 on Build GRCh38 Loss PRR33 MIR7847 MRPL23 LINC01219 MIR4298 SYT8 H19 MIR675 MRPL23-AS1 TNNT3 SNORD131 LINC01150 LSP1 TNNI2
          nsv467645 Chr.11:1733170 - 2418537 on Build GRCh38 Gain MIR7847 C11orf21 CD81-AS1 INS-IGF2 TSPAN32 SYT8 TSSC4 MIR675 TH MRPL23-AS1 TNNT3 SNORD131 MIR4686 LSP1 TNNI2 IGF2 IGF2-AS PRADX PRR33 IFITM10 MRPL23 LINC01219 MIR4298 MIR483 TRPM5 H19 CD81 ASCL2 INS LINC01150 CTSD

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          mitochondrial translation
          RNA binding
          structural constituent of ribosome
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline