Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03923837_cn
          See other PHKB CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PHKB
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.16:47508018 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs03923837_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5257

          Gene Name:

          phosphorylase kinase regulatory subunit beta

          Gene Aliases:

          -

          Location:

          Chr.16:47461299-47701523 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 5
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PHKB NM_000293.3 NP_000284.1
          NM_001031835.3 NP_001027005.1
          NM_001363837.1 NP_001350766.1
          AK309226.1
          BC033657.1 AAH33657.1
          CR936710.1
          DC397078.1
          X84908.1 CAA59332.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv4252047 Chr.16:47223089 - 47629089 on Build GRCh38 Deletion ITFG1 PHKB
          esv2758644 Chr.16:47227601 - 47572376 on Build GRCh38 Gain ITFG1 PHKB
          esv34317 Chr.16:47356689 - 47638568 on Build GRCh38 Gain ITFG1 PHKB
          nsv572537 Chr.16:47377292 - 47565591 on Build GRCh38 Loss ITFG1 PHKB
          nsv1059367 Chr.16:47490795 - 47552424 on Build GRCh38 Loss PHKB
          nsv5530421 Chr.16:47328682 - 47557000 on Build GRCh38 Duplication ITFG1 PHKB
          esv3892856 Chr.16:47487260 - 47549961 on Build GRCh38 Loss PHKB
          nsv520355 Chr.16:47390917 - 48130866 on Build GRCh38 Gain LINC02192 ABCC12 LINC02133 ITFG1 LINC02134 PHKB
          esv3638561 Chr.16:47463995 - 47559918 on Build GRCh38 Gain PHKB
          nsv4241791 Chr.16:47488722 - 47555776 on Build GRCh38 Deletion PHKB
          esv2761905 Chr.16:47490807 - 47552436 on Build GRCh38 Loss PHKB

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          glycogen metabolic process
          generation of precursor metabolites and energy
          protein binding
          calmodulin binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline