Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04018591_cn
          See other DHDH CNV Assays ›
          Gene Symbol
          DHDH
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.19:48943291 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs04018591_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          27294

          Gene Name:

          dihydrodiol dehydrogenase

          Gene Aliases:

          2DD, HUM2DD

          Location:

          Chr.19:48932795-48944969 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 6
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          DHDH NM_014475.4 NP_055290.1
          XM_005258748.5 XP_005258805.1
          XM_017026598.2 XP_016882087.1
          XM_047438617.1 XP_047294573.1
          AB021933.1 BAA83490.1
          BC032730.1 AAH32730.1
          BF510979.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv518164 Chr.19:48921668 - 48944456 on Build GRCh38 Loss DHDH NUCB1
          nsv9739 Chr.19:47901840 - 50143063 on Build GRCh38 Gain+Loss SNORD35A RPL13A PTOV1 SIGLEC11 CYTH2 SLC6A16 PLEKHA4 SNAR-C4 TULP2 SNORD32A NUP62 BAX ZNF114 PTOV1-AS2 SULT2B1 RUVBL2 SNAR-C1 LMTK3 SNORD33 SNAR-A11 SNAR-G1 SCAF1 RASIP1 SNAR-C2 TRPM4 CARD8-AS1 RCN3 HSD17B14 TMEM143 LOC105372430 PIH1D1 GYS1 BCL2L12 MIR6800 RPL18 KCNA7 NTN5 NUCB1-AS1 GFY SNAR-A12 ADM5 LIN7B DHDH PTOV1-AS1 LHB CGB3 CGB1 SLC17A7 SNAR-A9 ALDH16A1 EMP3 ZNF473CR GRWD1 SNAR-C5 SNORD34 CD37 GRIN2D ATF5 SPACA4 MIR6799 CA11 MIR6798 KASH5 TBC1D17 SNAR-B1 FLT3LG FUZ MIR4750 IRF3 PRR12 SPHK2 SNAR-D PTH2 CGB5 AKT1S1 SIGLEC16 IL4I1 SNAR-A3 SEC1P NTF4 TEAD2 FAM83E FGF21 PNKP MIR4749 PPP1R15A ZSWIM9 SNAR-A1 SYNGR4 LOC105447645 SNAR-A6 CPT1C VRK3 MED25 LOC105372435 ZNF473 SNAR-A4 MIR4751 SNAR-A14 CGB8 CGB7 SNAR-C3 CARD8 MIR4324 PLA2G4C-AS1 BSPH1 SNAR-A2 PLA2G4C DBP RPS11 SNORD35B SNAR-A13 MAMSTR SNAR-A8 SNAR-A7 AP2A1 ELSPBP1 NUCB1 DKKL1 MIR5088 SAXO3 SNAR-G2 SNAR-A5 FCGRT FUT2 KDELR1 BCAT2 PRRG2 IZUMO1 MIR150 FTL RRAS PRMT1 CABP5 SNAR-A10 HRC C19orf73 LIG1 PPFIA3 ODAD1 KCNJ14 SNRNP70 NOSIP LOC101928295 TSKS FUT1 SNAR-B2 CGB2
          nsv6523678 Chr.19:48930100 - 48957529 on Build GRCh38 Duplication DHDH BAX
          nsv521890 Chr.19:48935106 - 48952897 on Build GRCh38 Gain DHDH
          nsv5939896 Chr.19:48935690 - 48959222 on Build GRCh38 Duplication DHDH BAX
          nsv833857 Chr.19:48914476 - 49146320 on Build GRCh38 Loss NTF4 LIN7B MIR6798 CGB8 CGB7 SNAR-G1 DHDH NUCB1 LHB CGB3 CGB1 SAXO3 SNAR-G2 C19orf73 PPFIA3 BAX GYS1 SNRNP70 CGB5 KCNA7 FTL RUVBL2 NUCB1-AS1 CGB2
          nsv3230349 Chr.19:47957693 - 50112931 on Build GRCh38 Deletion SNORD35A RPL13A PTOV1 SIGLEC11 CYTH2 SLC6A16 PLEKHA4 TULP2 SNORD32A NUP62 BAX ZNF114 PTOV1-AS2 SULT2B1 RUVBL2 LMTK3 SNORD33 SNAR-G1 SCAF1 RASIP1 TRPM4 CARD8-AS1 RCN3 HSD17B14 TMEM143 LOC105372430 PIH1D1 GYS1 BCL2L12 MIR6800 RPL18 KCNA7 NTN5 NUCB1-AS1 GFY ADM5 LIN7B DHDH PTOV1-AS1 LHB CGB3 CGB1 SLC17A7 ALDH16A1 EMP3 ZNF473CR GRWD1 SNORD34 CD37 GRIN2D ATF5 SPACA4 MIR6799 CA11 MIR6798 KASH5 TBC1D17 FLT3LG FUZ MIR4750 IRF3 PRR12 SPHK2 PTH2 CGB5 AKT1S1 SIGLEC16 IL4I1 SEC1P NTF4 TEAD2 FAM83E FGF21 PNKP MIR4749 PPP1R15A ZSWIM9 SYNGR4 LOC105447645 SNAR-A6 CPT1C VRK3 MED25 LOC105372435 ZNF473 SNAR-A4 MIR4751 SNAR-A14 CGB8 CGB7 CARD8 MIR4324 PLA2G4C-AS1 BSPH1 PLA2G4C DBP RPS11 SNORD35B MAMSTR SNAR-A8 SNAR-A7 AP2A1 ELSPBP1 NUCB1 DKKL1 MIR5088 SAXO3 SNAR-G2 SNAR-A5 FCGRT FUT2 KDELR1 BCAT2 PRRG2 IZUMO1 MIR150 FTL RRAS PRMT1 CABP5 HRC C19orf73 LIG1 PPFIA3 ODAD1 KCNJ14 SNRNP70 NOSIP LOC101928295 TSKS FUT1 CGB2
          nsv6058795 Chr.19:48935540 - 48959076 on Build GRCh38 Duplication DHDH BAX
          nsv833856 Chr.19:48847866 - 48986483 on Build GRCh38 Loss TULP2 DHDH BAX GYS1 NUCB1 PPP1R15A PLEKHA4 FTL NUCB1-AS1
          nsv833855 Chr.19:48750098 - 48949781 on Build GRCh38 Loss TULP2 FGF21 DHDH BCAT2 NUCB1 PPP1R15A PLEKHA4 NUCB1-AS1 HSD17B14 FUT1
          nsv6532498 Chr.19:48942930 - 48945190 on Build GRCh38 Deletion DHDH
          nsv6518321 Chr.19:48924480 - 48943962 on Build GRCh38 Deletion DHDH

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          D-xylose catabolic process
          nucleotide binding
          oxidoreductase activity
          trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase activity
          D-xylose 1-dehydrogenase (NADP+) activity

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline