Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04473571_cn
          See other SERPINB2 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          SERPINB2
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.18:63895727 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs04473571_cn
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4400291
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5055

          Gene Name:

          serpin family B member 2

          Gene Aliases:

          HsT1201, PAI, PAI-2, PAI2, PLANH2

          Location:

          Chr.18:63887705-63903888 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 3
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          SERPINB2 NM_001143818.2 NP_001137290.1
          NM_002575.3 NP_002566.1
          XM_024451192.2 XP_024306960.1
          A21238.1 CAA01535.1
          A32415.1 CAA02099.1
          AK313159.1 BAG35977.1
          BC012609.1 AAH12609.1
          DQ656059.2
          J02685.1 AAA36413.1
          J03603.1 AAA60004.1
          M18082.1 AAA60006.1
          Y00630.1 CAA68666.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv5514480 Chr.18:63714707 - 64278418 on Build GRCh38 Duplication SERPINB2 HMSD SERPINB7 LINC01924 LINC00305 SERPINB10 SERPINB8 LINC01538 SERPINB11
          nsv1067311 Chr.18:63818011 - 66637685 on Build GRCh38 Loss SERPINB2 HMSD LINC01924 LINC00305 SERPINB10 CDH19 SERPINB8 CDH7 LINC01538
          nsv6520851 Chr.18:63775316 - 64080261 on Build GRCh38 Duplication SERPINB2 HMSD SERPINB7 LINC00305 SERPINB10 SERPINB8
          nsv5527058 Chr.18:63892877 - 63896220 on Build GRCh38 Deletion SERPINB2
          nsv1066552 Chr.18:63147299 - 64608176 on Build GRCh38 Gain SERPINB12 SERPINB2 KDSR-DT SERPINB5 SERPINB10 KDSR SERPINB8 SERPINB4 HMSD SERPINB7 LINC01924 LINC00305 SERPINB3 VPS4B SERPINB13 LINC01538 SERPINB11 BCL2
          nsv6526003 Chr.18:63713430 - 64357552 on Build GRCh38 Deletion SERPINB2 HMSD SERPINB7 LINC01924 LINC00305 SERPINB10 SERPINB8 LINC01538 SERPINB11
          nsv4532319 Chr.18:63817764 - 66099664 on Build GRCh38 Deletion SERPINB2 HMSD LINC01924 LINC00305 SERPINB10 SERPINB8 CDH7 LINC01538
          nsv6519660 Chr.18:63146370 - 64608618 on Build GRCh38 Duplication SERPINB12 SERPINB2 KDSR-DT SERPINB5 SERPINB10 KDSR SERPINB8 SERPINB4 HMSD SERPINB7 LINC01924 LINC00305 SERPINB3 VPS4B SERPINB13 LINC01538 SERPINB11 BCL2
          esv21739 Chr.18:63715122 - 64278129 on Build GRCh38 Gain SERPINB2 HMSD SERPINB7 LINC01924 LINC00305 SERPINB10 SERPINB8 LINC01538 SERPINB11
          esv3642785 Chr.18:63831255 - 63986077 on Build GRCh38 Gain SERPINB2 HMSD SERPINB10 SERPINB8
          esv3642787 Chr.18:63892737 - 63896156 on Build GRCh38 Loss SERPINB2
          nsv525889 Chr.18:63845132 - 63948110 on Build GRCh38 Loss SERPINB2 SERPINB10
          esv2758730 Chr.18:63881807 - 63923851 on Build GRCh38 Loss SERPINB2 SERPINB10

          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fibrinolysis
          negative regulation of apoptotic process
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline