Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs05056791_cn
          See other PTK2B CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PTK2B
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.8:27384875 on build GRCh38
          Cytoband
          8p21.2
          Assay ID Hs05056791_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          2185

          Gene Name:

          protein tyrosine kinase 2 beta

          Gene Aliases:

          CADTK, CAKB, FADK2, FAK2, PKB, PTK, PYK2, RAFTK

          Location:

          Chr.8:27311482-27459391 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 9
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PTK2B NM_004103.4 NP_004094.3
          NM_173174.2 NP_775266.1
          NM_173175.2 NP_775267.1
          NM_173176.2 NP_775268.1
          XM_005273447.4 XP_005273504.1
          XM_005273448.4 XP_005273505.1
          XM_011544441.2 XP_011542743.1
          XM_011544442.2 XP_011542744.1
          XM_017013214.1 XP_016868703.1
          XM_017013215.1 XP_016868704.1
          XM_017013216.1 XP_016868705.1
          AB209085.1 BAD92322.1
          BC036651.2 AAH36651.1
          BC042599.2 AAH42599.1
          BF796371.1
          D45853.1 BAA08289.1
          DA773624.1
          L49207.1 AAB47217.1
          U33284.1 AAC50203.1
          U43522.1 AAC05330.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv3616721 Chr.8:27375902 - 27443884 on Build GRCh38 Gain PTK2B MIR6842

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          angiogenesis
          oocyte maturation
          response to hypoxia
          positive regulation of cell-matrix adhesion
          sprouting angiogenesis
          adaptive immune response
          marginal zone B cell differentiation
          protein complex assembly
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          response to stress
          cellular defense response
          response to osmotic stress
          signal transduction
          cell surface receptor signaling pathway
          signal complex assembly
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          integrin-mediated signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of cell shape
          response to mechanical stimulus
          response to hormone
          response to glucose
          response to lithium ion
          positive regulation of endothelial cell migration
          negative regulation of muscle cell apoptotic process
          regulation of cGMP-mediated signaling
          regulation of macrophage chemotaxis
          positive regulation of neuron projection development
          glial cell proliferation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of cell adhesion
          positive regulation of cell growth
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of bone mineralization
          regulation of cGMP biosynthetic process
          positive regulation of actin filament polymerization
          neuron projection development
          regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          response to immobilization stress
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          response to cocaine
          response to drug
          response to hydrogen peroxide
          activation of Janus kinase activity
          negative regulation of apoptotic process
          stress fiber assembly
          negative regulation of potassium ion transport
          positive regulation of JUN kinase activity
          negative regulation of neuron apoptotic process
          blood vessel endothelial cell migration
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          innate immune response
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          bone resorption
          response to ethanol
          negative regulation of myeloid cell differentiation
          positive regulation of translation
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of protein kinase activity
          positive regulation of JNK cascade
          protein autophosphorylation
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          focal adhesion assembly
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of calcium-mediated signaling
          positive regulation of nitric-oxide synthase activity
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          response to cAMP
          response to calcium ion
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          long-term synaptic potentiation
          long term synaptic depression
          chemokine-mediated signaling pathway
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to fluid shear stress
          activation of GTPase activity
          regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of establishment of cell polarity
          regulation of actin cytoskeleton reorganization
          regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          positive regulation of B cell chemotaxis
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          calmodulin-dependent protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          signal transducer activity
          NMDA glutamate receptor activity
          receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          protein complex binding
          3-phosphoinositide-dependent protein kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline