Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs05061697_cn
          See other PTK2B CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PTK2B
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.8:27375173 on build GRCh38
          Cytoband
          8p21.2
          Assay ID Hs05061697_cn
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4400291
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          2185

          Gene Name:

          protein tyrosine kinase 2 beta

          Gene Aliases:

          CADTK, CAKB, FADK2, FAK2, PKB, PTK, PYK2, RAFTK

          Location:

          Chr.8:27311482-27459391 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 8
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PTK2B NM_004103.4 NP_004094.3
          NM_173174.2 NP_775266.1
          NM_173175.2 NP_775267.1
          NM_173176.2 NP_775268.1
          XM_005273448.4 XP_005273505.1
          XM_011544441.2 XP_011542743.1
          XM_011544442.2 XP_011542744.1
          XM_017013214.1 XP_016868703.1
          XM_017013215.1 XP_016868704.1
          XM_017013216.1 XP_016868705.1
          AB209085.1 BAD92322.1
          BC036651.2 AAH36651.1
          BC042599.2 AAH42599.1
          BF796371.1
          D45853.1 BAA08289.1
          DA773624.1
          L49207.1 AAB47217.1
          U33284.1 AAC50203.1
          U43522.1 AAC05330.1

          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic non-DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          angiogenesis
          oocyte maturation
          response to hypoxia
          positive regulation of cell-matrix adhesion
          sprouting angiogenesis
          adaptive immune response
          marginal zone B cell differentiation
          protein complex assembly
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          response to stress
          cellular defense response
          response to osmotic stress
          signal transduction
          cell surface receptor signaling pathway
          signal complex assembly
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          integrin-mediated signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of cell shape
          response to mechanical stimulus
          response to hormone
          response to glucose
          response to lithium ion
          positive regulation of endothelial cell migration
          negative regulation of muscle cell apoptotic process
          regulation of cGMP-mediated signaling
          regulation of macrophage chemotaxis
          positive regulation of neuron projection development
          glial cell proliferation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of cell adhesion
          positive regulation of cell growth
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of bone mineralization
          regulation of cGMP biosynthetic process
          positive regulation of actin filament polymerization
          neuron projection development
          regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          response to immobilization stress
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          response to cocaine
          response to drug
          response to hydrogen peroxide
          activation of Janus kinase activity
          negative regulation of apoptotic process
          stress fiber assembly
          negative regulation of potassium ion transport
          positive regulation of JUN kinase activity
          negative regulation of neuron apoptotic process
          blood vessel endothelial cell migration
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          innate immune response
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          bone resorption
          response to ethanol
          negative regulation of myeloid cell differentiation
          positive regulation of translation
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of protein kinase activity
          positive regulation of JNK cascade
          protein autophosphorylation
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          focal adhesion assembly
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of calcium-mediated signaling
          positive regulation of nitric-oxide synthase activity
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          response to cAMP
          response to calcium ion
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          long-term synaptic potentiation
          long term synaptic depression
          chemokine-mediated signaling pathway
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to fluid shear stress
          activation of GTPase activity
          regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of establishment of cell polarity
          regulation of actin cytoskeleton reorganization
          regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          positive regulation of B cell chemotaxis
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          calmodulin-dependent protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          signal transducer activity
          NMDA glutamate receptor activity
          receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          protein complex binding
          3-phosphoinositide-dependent protein kinase binding

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline