Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
  • 產品
    • Antibodies
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Western Blot Products
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Greener Products
    • 查看所有產品類別
  • 應用
    • 生物製程
    • 細胞培養和轉染
    • 食品和飲料
    • 實驗室解決方案
    • 製藥和生物製藥
    • 即時定量PCR
    • 半導體分析
    • 臨床和診斷
    • 數位解決方案
    • 分子光譜、同位素與元素分析
    • 查看所有應用與技術
  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 我們的服務對象
    • 生物技術
    • 生物製藥
    • CDMO
    • 實驗室診斷
    • 工業與應用科學
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs05335561_cn
          See other PAK6 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PAK6
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.15:40267902 on build GRCh38
          Cytoband
          15q15.1
          Assay ID Hs05335561_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          56924

          Gene Name:

          p21 (RAC1) activated kinase 6

          Gene Aliases:

          PAK5

          Location:

          Chr.15:40239091-40277487 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 5
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PAK6 NM_001276717.1 NP_001263646.1
          NM_001276718.1 NP_001263647.1
          NM_020168.5 NP_064553.1
          AF276893.1 AAF82800.1
          AJ236915.1 CAC18720.1
          AK131522.1
          BC035596.1 AAH35596.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv471240 Chr.15:40235954 - 40303426 on Build GRCh38 Loss BUB1B-PAK6 PAK6 PLCB2 C15orf56 ANKRD63
          nsv510660 Chr.15:40260705 - 40429684 on Build GRCh38 Deletion BUB1B-PAK6 C15orf52 PAK6 INAFM2 KNSTRN PHGR1 DISP2 IVD PLCB2 ANKRD63
          esv34145 Chr.15:40257416 - 40597626 on Build GRCh38 Loss C15orf57 BUB1B-PAK6 C15orf52 CHST14 KNSTRN IVD PLCB2 KNL1 ANKRD63 PAK6 INAFM2 PHGR1 MRPL42P5 DISP2 BAHD1 RPUSD2
          nsv517541 Chr.15:40265067 - 40303426 on Build GRCh38 Loss BUB1B-PAK6 PAK6 PLCB2 ANKRD63
          nsv952611 Chr.15:40237800 - 40284699 on Build GRCh38 Deletion BUB1B-PAK6 PAK6 C15orf56 ANKRD63

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitotic cell cycle
          regulation of transcription, DNA-templated
          apoptotic process
          cytoskeleton organization
          signal transduction by protein phosphorylation
          cell-cell adhesion
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Taiwan flag icon
          Taiwan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline