Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs05952619_cn
          See other CAMK2D CNV Assays ›
          Gene Symbol
          CAMK2D
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.4:113630284 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs05952619_cn
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4400291
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          817

          Gene Name:

          calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta

          Gene Aliases:

          CAMKD

          Location:

          Chr.4:113451032-113761738 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 6
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CAMK2D NM_001221.4 NP_001212.2
          NM_001321566.2 NP_001308495.1
          NM_001321567.2 NP_001308496.1
          NM_001321568.2 NP_001308497.1
          NM_001321569.2 NP_001308498.1
          NM_001321570.2 NP_001308499.1
          NM_001321571.2 NP_001308500.1
          NM_001321572.2 NP_001308501.1
          NM_001321573.2 NP_001308502.1
          NM_001321574.2 NP_001308503.1
          NM_001321575.2 NP_001308504.1
          NM_001321576.2 NP_001308505.1
          NM_001321577.2 NP_001308506.1
          NM_001321578.2 NP_001308507.1
          NM_001321579.2 NP_001308508.1
          NM_001321580.2 NP_001308509.1
          NM_001321581.2 NP_001308510.1
          NM_001321582.2 NP_001308511.1
          NM_001321583.2 NP_001308512.1
          NM_001321584.2 NP_001308513.1
          NM_001321585.2 NP_001308514.1
          NM_001321586.2 NP_001308515.1
          NM_001321587.2 NP_001308516.1
          NM_001321588.2 NP_001308517.1
          NM_001321589.2 NP_001308518.1
          NM_001321590.2 NP_001308519.1
          NM_001321591.2 NP_001308520.1
          NM_001396964.1 NP_001383893.1
          NM_001396965.1 NP_001383894.1
          NM_001396966.1 NP_001383895.1
          NM_001396967.1 NP_001383896.1
          NM_001399855.1 NP_001386784.1
          NM_001399856.1 NP_001386785.1
          NM_001399857.1 NP_001386786.1
          NM_001399858.1 NP_001386787.1
          NM_001399859.1 NP_001386788.1
          NM_001399860.1 NP_001386789.1
          NM_001399861.1 NP_001386790.1
          NM_001399862.1 NP_001386791.1
          NM_001399863.1 NP_001386792.1
          NM_001399864.1 NP_001386793.1
          NM_001399865.1 NP_001386794.1
          NM_172114.2 NP_742112.1
          NM_172115.3 NP_742113.1
          NM_172127.3 NP_742125.1
          NM_172128.3 NP_742126.1
          NM_172129.2 NP_742127.1
          XM_011532295.3 XP_011530597.1
          XM_017008674.3 XP_016864163.1
          XM_047416220.1 XP_047272176.1
          XM_047416221.1 XP_047272177.1
          XM_047416222.1 XP_047272178.1
          XM_047416223.1 XP_047272179.1
          AB209288.1 BAD92525.1
          AF071569.1 AAD20442.1
          AJ252239.1 CAB65123.1
          AK055642.1 BAG51545.1
          AK294517.1 BAH11796.1
          AY987011.1 AAX88806.1
          BC022558.1 AAH22558.1
          BC032784.1 AAH32784.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv5547030 Chr.4:68996170 - 113894177 on Build GRCh38 Insertion LOC105377276 NFKB1 THAP9-AS1 PAPSS1 GK2 AFF1-AS1 C4orf36 CXCL2 SCPPPQ1 LINC02994 FAM47E-STBD1 MIR1255A PPP3CA GRSF1 HTN1 PARM1-AS1 CXCL3 PIGY STBD1 AMTN PPP3CA-DT MAPK10-AS1 MIR4451 SEC24B-AS1 TBCK PPA2 C4orf17 TACR3-AS1 SCD5 CASP6 LINC02173 AP1AR-DT INKILN NUP54 BTC GPRIN3 JCHAIN AIMP1 LINC02483 SPP1 PCNAP1 ELOVL6 CABS1 LINC02945 LOC105377267 ADH5 ABRAXAS1 ANXA3 CXCL8 MEPE LEF1 MRPS18C SCARB2 PPBP DNAJB14 LINC01088 NEUROG2 UBE2D3 LINC02503 RPL34-DT WDFY3-AS1 DMP1 THAP6 GIMD1 C4orf54 HSP90AB3P UGT2A1 CXCL11 BMP2K EREG SLC9B1 EPGN SHROOM3 LIN54 LOC105377352 DKK2 PKD2 TSPAN5 ADH1A COL25A1 CXXC4-AS1 CSN1S2AP SLC4A4 PITX2 MTHFD2L RRH RPS6P6 MIR548AH AFP CXCL13 CYP2U1 PDHA2 SEC24B ENPEP PTPN13 ARHGEF38-IT1 PRKG2-AS1 CDKL2 AP1AR RPS26P25 BDH2 SNCA TIGD2 ADH1C FRAS1 PF4V1 MIR367 ABCG2 UGT2A2 LOC124900752 COQ2 NAP1L5 EMCN LINC02267 UGT2B11 PCAT4 TET2 SNORA101A LOC100507053 FAM241A AFF1 MIR8082 CENPE HNRNPD-DT MTTP INTS12 FAM13A AMBN SDAD1-AS1 UTP3 PRDM8 MMRN1 ANKRD17 UNC5C-AS1 UGT2B4 ALPK1 TET2-AS1 MIR576 RASGEF1B SLC39A8 LINC02562 CAMK2D SMR3B LOC100421494 NUDT9 ANTXR2 CNOT6L DSPP BMPR1B CDS1 FAM13A-AS1 DMP1-AS1 SULT1B1 MIR302B LNCPRESS2 LRIT3 PARM1 MIR4452 ALB GSTCD IBSP CSN1S1 MIR575 USO1 SDAD1 MRPL1 LOC101928893 ENOPH1 HTN3 AREG FAM47E CSN3 PYURF MIR302C LOC124900855 SLC9B2 OPRPN ODAM HPSE LINC01218 CSN2 MIR5705 LOC101929621 G3BP2 STPG2 ENAM PPM1K NFKB1-AS1 ADAMTS3 CXCL1 FGF5 LINC01094 TRMT10A ATOH1 HPGDS LINC02499 TMEM150C LAMTOR3 CXCL6 COPS4 NEUROG2-AS1 LOC124900867 H2AZ1 ADH6 PAQR3 MIR1243 PDLIM5 GRID2 UBE2D3-AS1 HERC3 CCNI SEC31A MIR302CHG RASSF6 MIR3684 PRDM8-AS1 PIGY-DT BANK1 UNC5C LINC01216 PLA2G12A PPEF2 LOC101929577 NAAA TACR3 CXCL5 EIF4E LOC105377366 EGF MOB1B SHROOM3-AS1 PRKG2 DDIT4L-AS1 ETNPPL ANKRD17-DT RCHY1 TMSB4XP8 WDFY3 GAR1-DT MIR4450 CISD2 OSTC MUC7 KLHL8 HSD17B13 SPARCL1 PRR27 RPL34 DAPP1 CCDC158 MCUB SMARCAD1 UGT2B28 MIR8066 MAPK10 STPG2-AS1 SNCA-AS1 LOC124900868 SNORD144 SEPTIN11 MIR297 METAP1 SMR3A GC WDFY3-AS2 NPFFR2 GSTCD-AS1 CHCHD2P7 NKX6-1 FDCSP ODAPH RAP1GDS1 ADH1B SULT1E1 RUFY3 GPAT3 HADH LINC00989 LOC102723704 PF4 SNORD143 PLAC8 CXCL9 BMP3 LINC02428 TSPAN5-DT H2AZ1-DT SNORD161 COL25A1-DT BMP2K-DT HERC5 NAA11 CYP2U1-AS1 AFM CXXC4 HSD17B11 NPNT PANCR LEF1-AS1 BMPR1B-DT UGT2B7 CFAP299 ZGRF1 CSN1S2BP MANBA SLC10A6 GAR1 ADH4 PPBPP2 ARHGEF38 SMARCAD1-DT SOWAHB HNRNPDL ANK2 HNRNPD DCK ARHGAP24 DDIT4L HERC6 SGMS2 THAP9 LINC01217 PPM1K-DT HELQ COX18 ART3 LINC00575 ADH7 STATH CFI CCSER1 CCNG2 LOC102725220 LOC124900866 UMLILO TIFA CXCL10 MIR302A LOC105377329 MIR302D LARP7
          nsv4097281 Chr.4:113626099 - 113643963 on Build GRCh38 Deletion CAMK2D

          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          regulation of the force of heart contraction
          regulation of membrane depolarization
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          regulation of heart contraction
          positive regulation of cardiac muscle hypertrophy
          regulation of cell communication by electrical coupling
          positive regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum
          regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion
          endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
          regulation of neuronal synaptic plasticity
          relaxation of cardiac muscle
          long-term synaptic potentiation
          regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          regulation of cellular localization
          cellular response to calcium ion
          cardiac muscle cell contraction
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          regulation of cardiac muscle cell action potential
          regulation of cardiac muscle cell action potential involved in regulation of contraction
          regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          regulation of relaxation of cardiac muscle
          negative regulation of sodium ion transmembrane transport
          regulation of calcium ion transmembrane transport via high voltage-gated calcium channel
          regulation of protein localization to plasma membrane
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          calmodulin-dependent protein kinase activity
          protein binding
          calmodulin binding
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          sodium channel inhibitor activity
          titin binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          ion channel binding
          protein serine kinase activity

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline