Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs06778880_cn
          See other GCNT2 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          GCNT2
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.6:10613275 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs06778880_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          2651

          Gene Name:

          glucosaminyl (N-acetyl) transferase 2 (I blood group)

          Gene Aliases:

          CCAT, CTRCT13, GCNT2C, GCNT5, IGNT, II, NACGT1, NAGCT1, ULG3, bA360O19.2, bA421M1.1

          Location:

          Chr.6:32235-140252 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 7
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          GCNT2 NM_001374747.1 NP_001361676.1
          NM_001491.3 NP_001482.1
          NM_145649.5 NP_663624.1
          NM_145655.4 NP_663630.2
          XM_005248999.3 XP_005249056.1
          XM_006715052.4 XP_006715115.1
          XM_047418633.1 XP_047274589.1
          AB078432.1 BAC66781.1
          AB078433.1 BAC66782.1
          AF401652.1 AAL50561.1
          AF401653.1 AAL50562.1
          AF458024.1 AAM73864.1
          AF458025.1 AAM73865.1
          AF458026.1 AAM73866.1
          AK090483.1 BAC03464.1
          AK098105.1 BAC05234.1
          AK291195.1 BAF83884.1
          AK291767.1 BAF84456.1
          AK307329.1
          AK307337.1
          AK307373.1
          AK313426.1 BAG36218.1
          AK313903.1 BAG36626.1
          AL832714.1
          AL832719.1
          AY435145.1 AAR95646.1
          AY435146.1 AAR95647.1
          AY435147.1 AAR95648.1
          BC074801.2 AAH74801.1
          BC074802.2 AAH74802.1
          BC130524.1 AAI30525.1
          BX647576.1 CAI46081.1
          BX647668.1
          L19659.1 AAA81777.1
          Z19550.1 CAA79610.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv3113907 Chr.6:10481673 - 10698466 on Build GRCh38 Deletion GCNT2 C6orf52 PAK1IP1 LINC02522
          nsv6399788 Chr.6:10495714 - 10615476 on Build GRCh38 Deletion GCNT2
          nsv600988 Chr.6:10501021 - 10614845 on Build GRCh38 Loss GCNT2
          nsv966670 Chr.6:10447438 - 10871656 on Build GRCh38 Duplication TMEM14B-DT GCNT2 C6orf52 TMEM14C MAK TMEM14B MIR5689HG PAK1IP1 LINC02522
          nsv600979 Chr.6:10449025 - 10839526 on Build GRCh38 Gain TMEM14B-DT GCNT2 C6orf52 TMEM14C MAK TMEM14B MIR5689HG PAK1IP1 LINC02522
          nsv6404362 Chr.6:10545723 - 10821818 on Build GRCh38 Duplication TMEM14B-DT GCNT2 C6orf52 TMEM14C MAK TMEM14B PAK1IP1
          nsv470800 Chr.6:10538711 - 10863092 on Build GRCh38 Gain TMEM14B-DT GCNT2 C6orf52 TMEM14C MAK TMEM14B PAK1IP1
          nsv6403222 Chr.6:10465448 - 10718419 on Build GRCh38 Deletion GCNT2 C6orf52 PAK1IP1 LINC02522
          esv2759406 Chr.6:10443564 - 10642899 on Build GRCh38 Loss GCNT2 MIR5689HG LINC02522

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycosaminoglycan biosynthetic process
          protein glycosylation
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          multicellular organism development
          positive regulation of cell proliferation
          glycoprotein biosynthetic process
          posttranscriptional regulation of gene expression
          positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          negative regulation of cell-substrate adhesion
          positive regulation of cell migration
          positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion
          maintenance of lens transparency
          positive regulation of protein kinase B signaling
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          protein binding
          N-acetyllactosaminide beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase activity
          UDP-glycosyltransferase activity
          acetylglucosaminyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline