Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Hs06838475_cn
See other DNM1 CNV Assays ›
Gene Symbol
DNM1
Assay Reference Genome
Location
Chr.9:128208518 on build GRCh38
Cytoband
9q34.11
Assay ID
Hs06838475_cn
Size
S: 360 rxns
M: 750 rxns
L: 2,900 rxns
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
4400291
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay 상세 정보
Target Gene Details
Entrez Gene ID:
1759
Gene Name:
dynamin 1
Gene Aliases:
DNM, EIEE31
Location:
Chr.9:128203355-128255248 on Build GRCh38
Assay Gene Location:
Within Intron 1
Gene Symbol
Transcript Accession
Exon Location
Assay Transcript Location
Protein ID
DNM1
NM_001005336.2
NP_001005336.1
NM_001288737.1
NP_001275666.1
NM_001288738.1
NP_001275667.1
NM_001288739.1
NP_001275668.1
NM_004408.3
NP_004399.2
XM_005251763.2
XP_005251820.1
XM_005251768.2
XP_005251825.1
XM_005251769.2
XP_005251826.1
XM_006716992.2
XP_006717055.1
XM_006716993.1
XP_006717056.1
XM_011518335.2
XP_011516637.1
XM_011518336.2
XP_011516638.1
XM_017014369.1
XP_016869858.1
XM_017014370.1
XP_016869859.1
XM_017014371.1
XP_016869860.1
XM_017014372.1
XP_016869861.1
XM_017014373.1
XP_016869862.1
AK225179.1
AK295101.1
AK296326.1
AK316235.1
BC050279.1
AAH50279.2
BC063850.1
AAH63850.1
DA221568.1
DA510154.1
L07807.1
AAA02803.1
Back To Top
추가 정보
Set Membership:
Intragenic
Intronic
Non-exonic
non-DGV Variation
Panther Classification:
Molecular Function -
membrane traffic protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
G-protein coupled receptor internalization
endocytosis
receptor-mediated endocytosis
endosome organization
sensory perception of sound
adult locomotory behavior
ephrin receptor signaling pathway
protein tetramerization
synaptic transmission, GABAergic
clathrin-mediated endocytosis
toxin transport
positive regulation of synaptic vesicle recycling
GTPase activity
protein binding
GTP binding
protein C-terminus binding
protein kinase binding
D2 dopamine receptor binding
protein complex binding
identical protein binding
poly(A) RNA binding
protein dimerization activity
nitric-oxide synthase binding
Back To Top
관련 제품
TaqMan
®
Genotyping Master Mix
TaqPath
®
ProAmp
®
Master Mix
TaqMan
®
Universal Master Mix II, no UNG
TaqMan
®
Gene Expression Master Mix
TaqMan
®
Universal PCR Master Mix
TaqMan
®
Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline