Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs07441830_cn
          See other PFKP CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PFKP
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.10:3125167 on build GRCh38
          Cytoband
          10p15.2
          Assay ID Hs07441830_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5214

          Gene Name:

          phosphofructokinase, platelet

          Gene Aliases:

          ATP-PFK, PFK-C, PFK-P, PFKF

          Location:

          Chr.10:3067475-3136805 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Exon 21
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PFKP NM_001242339.1 NP_001229268.1
          NM_001323067.1 NP_001309996.1
          NM_001323068.1 NP_001309997.1
          NM_001323069.1 NP_001309998.1
          NM_001323070.1 NP_001309999.1
          NM_001323071.1 NP_001310000.1
          NM_001323072.1 NP_001310001.1
          NM_001323073.1 NP_001310002.1
          NM_001323074.1 NP_001310003.1
          NM_002627.4 NP_002618.1
          XM_005252465.4 17 1875 XP_005252522.1
          XM_005252466.4 16 1722 XP_005252523.1
          XM_005252467.2 XP_005252524.1
          XM_006717449.1 17 1799 XP_006717512.1
          AK092597.1
          AK128373.1
          AK291841.1
          AK308003.1
          AK308226.1
          AK309692.1
          BC002536.1 AAH02536.1
          BC021698.1 AAH21698.1
          BC029138.1 AAH29138.1
          D21863.1 BAA21891.1
          D25328.1 BAA04998.1
          M64784.1 AAA36435.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv549814 Chr.10:3055020 - 3170233 on Build GRCh38 Loss PFKP SNORD142 PITRM1-AS1 PITRM1 LOC101927824
          esv3622165 Chr.10:3099237 - 3125437 on Build GRCh38 Gain PFKP
          dgv932n54 Chr.10:2382612 - 3253481 on Build GRCh38 Gain LOC105376353 PFKP SNORD142 PITRM1-AS1 PITRM1 LOC101927824 LOC105376351 LOC107983989
          esv2759726 Chr.10:2618610 - 3156581 on Build GRCh38 Gain PFKP SNORD142 PITRM1-AS1 PITRM1 LOC101927824
          esv2730995 Chr.10:2770220 - 3706473 on Build GRCh38 Deletion LOC105376353 PFKP LOC105376501 LOC105376360 SNORD142 PITRM1-AS1 PITRM1 LOC101927824
          nsv549818 Chr.10:3081241 - 3227125 on Build GRCh38 Gain PFKP SNORD142 PITRM1-AS1 PITRM1
          nsv525229 Chr.10:3123124 - 3127579 on Build GRCh38 Loss PFKP
          dgv935n54 Chr.10:3044294 - 3125271 on Build GRCh38 Loss PFKP LOC101927824
          esv2750891 Chr.10:3098894 - 3164173 on Build GRCh38 Loss PFKP SNORD142 PITRM1-AS1 PITRM1
          nsv470913 Chr.10:3052993 - 3125271 on Build GRCh38 Loss PFKP LOC101927824
          nsv549810 Chr.10:3035272 - 3691194 on Build GRCh38 Gain LOC105376353 PFKP LOC105376501 LOC105376360 SNORD142 PITRM1-AS1 PITRM1 LOC101927824

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          carbohydrate kinase kinase transferase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fructose 6-phosphate metabolic process
          canonical glycolysis
          cell-cell adhesion
          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          6-phosphofructokinase activity
          ATP binding
          protein complex binding
          metal ion binding
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline