Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs07535234_cn
          See other CRIP2 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          CRIP2
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.14:105474958 on build GRCh38
          Cytoband
          14q32.33
          Assay ID Hs07535234_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          1397

          Gene Name:

          cysteine rich protein 2

          Gene Aliases:

          CRIP, CRP2, ESP1

          Location:

          Chr.14:105472938-105480170 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 2
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CRIP2 NM_001270837.1 NP_001257766.1
          NM_001270841.1 NP_001257770.1
          NM_001312.3 NP_001303.1
          NR_073081.1
          NR_073082.1
          NR_073083.1
          AK057837.1
          AK223251.1 BAD96971.1
          AK300092.1
          AK315757.1
          BC000434.2 AAH00434.1
          BC001931.1 AAH01931.1
          BC034151.1 AAH34151.1
          BC128101.1
          BE271979.1
          BT019911.1 AAV38714.1
          CN367966.1
          D42123.1 BAA07703.1
          HY078632.1
          HY161884.1
          U36190.1 AAB03194.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv566189 Chr.14:105305091 - 105475240 on Build GRCh38 Gain BRF1 CRIP2 LOC100507437 MTA1 TEX22 PACS2
          dgv3992n54 Chr.14:105474172 - 105475240 on Build GRCh38 Gain+Loss CRIP2
          nsv566259 Chr.14:105474444 - 105477342 on Build GRCh38 Gain+Loss CRIP2
          nsv827088 Chr.14:105454469 - 105498549 on Build GRCh38 Gain CRIP2 CRIP1 MTA1 C14orf80
          nsv952282 Chr.14:105363764 - 105510163 on Build GRCh38 Deletion CRIP2 LOC100507437 CRIP1 MTA1 C14orf80 TEX22 PACS2
          dgv3997n54 Chr.14:105474383 - 105475240 on Build GRCh38 Loss CRIP2
          nsv566265 Chr.14:105474766 - 105479048 on Build GRCh38 Loss CRIP2
          nsv1054190 Chr.14:105246882 - 105701138 on Build GRCh38 Gain CRIP2 MIR8071-1 LOC100507437 CRIP1 TMEM121 MTA1 LOC105370697 IGHG2 C14orf80 ELK2AP TEX22 PACS2 BRF1 MIR8071-2 IGH BTBD6 IGHG4 IGHA2
          nsv517055 Chr.14:105136282 - 106779068 on Build GRCh38 Gain+Loss IGHG1 IGHV4-31 ADAM6 MTA1 LOC105370697 IGHG2 C14orf80 TEX22 PACS2 MIR4538 BRF1 IGHV3-69-1 MIR8071-2 IGHD IGH BTBD6 IGHV4-55 IGHV3-71 IGHG4 IGHM IGHA1 LOC107987211 IGHA2 CRIP2 MIR8071-1 IGHG3 LOC100507437 IGHV3-30 MIR6765 CRIP1 IGHV3-23 TMEM121 LINC00226 LINC00221 ELK2AP MIR4537 JAG2 KIAA0125 IGHV3-48 IGHV3-41 IGHV1-69 NUDT14 MIR4507 MIR4539
          nsv566220 Chr.14:105472502 - 105475240 on Build GRCh38 Gain+Loss CRIP2
          dgv3996n54 Chr.14:105474226 - 105488519 on Build GRCh38 Gain CRIP2 CRIP1
          nsv566204 Chr.14:105376842 - 105479048 on Build GRCh38 Gain CRIP2 LOC100507437 MTA1 TEX22 PACS2
          dgv3998n54 Chr.14:105474495 - 105770768 on Build GRCh38 Loss IGHG1 CRIP2 MIR8071-1 IGHG3 CRIP1 TMEM121 LOC105370697 IGHG2 C14orf80 ELK2AP MIR8071-2 IGH IGHG4 IGHA1 LOC107987211 IGHA2
          nsv817647 Chr.14:105382554 - 105480505 on Build GRCh38 Gain CRIP2 LOC100507437 MTA1 TEX22 PACS2
          nsv1160204 Chr.14:105291411 - 105483783 on Build GRCh38 Duplication BRF1 CRIP2 LOC100507437 MTA1 TEX22 PACS2
          esv21791 Chr.14:105474144 - 105475279 on Build GRCh38 Loss CRIP2
          nsv566206 Chr.14:105439736 - 105543235 on Build GRCh38 Loss CRIP2 CRIP1 TMEM121 MTA1 LOC105370697 C14orf80
          nsv832890 Chr.14:105304955 - 105483089 on Build GRCh38 Loss BRF1 CRIP2 LOC100507437 MTA1 TEX22 PACS2
          nsv1440 Chr.14:105473170 - 105479862 on Build GRCh38 Insertion CRIP2
          dgv3989n54 Chr.14:105468704 - 105475240 on Build GRCh38 Gain CRIP2 MTA1
          nsv566209 Chr.14:105465248 - 105475240 on Build GRCh38 Gain+Loss CRIP2 MTA1
          dgv3999n54 Chr.14:105474867 - 105487998 on Build GRCh38 Loss CRIP2 CRIP1
          esv2760014 Chr.14:105047009 - 105483089 on Build GRCh38 Loss BRF1 JAG2 CRIP2 BTBD6 LOC100507437 MIR6765 NUDT14 MTA1 LOC102723354 GPR132 TEX22 PACS2
          dgv3988n54 Chr.14:105466757 - 105477662 on Build GRCh38 Gain CRIP2 MTA1
          nsv470679 Chr.14:105124547 - 105605978 on Build GRCh38 Loss CRIP2 LOC100507437 MIR6765 CRIP1 TMEM121 MTA1 LOC105370697 C14orf80 TEX22 PACS2 BRF1 JAG2 IGH BTBD6 NUDT14 IGHA2
          dgv3987n54 Chr.14:105461599 - 105499970 on Build GRCh38 Loss CRIP2 CRIP1 MTA1 C14orf80
          esv3635645 Chr.14:105473682 - 105484540 on Build GRCh38 Gain CRIP2

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of cell proliferation
          hemopoiesis
          zinc ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline