Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00978960_cn
          See other ANXA8 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          ANXA8
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.10:46461979 on build GRCh38
          Cytoband
          10q11.22
          Assay ID Hs00978960_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          653145

          Gene Name:

          annexin A8

          Gene Aliases:

          ANX8, CH17-360D5.2

          Location:

          Chr.10:47467993-47991879 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 1
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          ANXA8 XM_006717951.3 XP_006718014.1

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          100996758

          Gene Name:

          neuropeptide Y receptor type 4-like

          Gene Aliases:

          -

          Location:

          Chr.10:47913991-47926069 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Exon 4
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CH17-360D5.1 NM_001278795.1 1 709 NP_001265724.1
          XM_005277644.3 3 1127 XP_005277701.1
          XM_006717545.3 2 971 XP_006717608.1
          XM_011539114.2 2 4014 XP_011537416.1
          XM_011539115.2 2 1052 XP_011537417.1
          XM_017015463.1 2 1171 XP_016870952.1
          XM_017015464.1 3 1328 XP_016870953.1

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5540

          Gene Name:

          neuropeptide Y receptor Y4

          Gene Aliases:

          NPY4-R, PP1, PPYR1, Y4

          Location:

          Chr.10:46458551-46470668 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Exon 4
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          NPY4R NM_001278794.1 2 920 NP_001265723.1
          NM_005972.5 3 1076 NP_005963.4
          XM_011539936.2 2 4019 XP_011538238.1
          XM_011539937.2 2 1057 XP_011538239.1
          XM_017016386.1 2 1178 XP_016871875.1
          XM_017016387.1 3 1333 XP_016871876.1
          AY649985.1 3 1076 AAV68196.1
          AY649986.1 2 920 AAV68197.1
          BC096238.3 1 717 AAH96238.1
          BC099637.3 1 717 AAH99637.1
          CR541950.1 1 657 CAG46748.1
          U42387.1 2 742 AAB07759.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv2857124 Chr.10:46401763 - 46477457 on Build GRCh38 Duplication HNRNPA1P33 NPY4R LOC107984026 LINC00842
          nsv1043881 Chr.10:46458897 - 46489856 on Build GRCh38 Loss NPY4R LOC107984026
          esv3382741 Chr.10:46458604 - 46465569 on Build GRCh38 Duplication NPY4R LOC107984026
          dgv818n100 Chr.10:46411170 - 46472778 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 NPY4R LOC107984026 LINC00842
          nsv1052733 Chr.10:46399305 - 46489856 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 NPY4R LOC107984026 LINC00842
          nsv1036434 Chr.10:46449118 - 46481988 on Build GRCh38 Loss NPY4R LOC107984026 LINC00842
          dgv223e212 Chr.10:46400949 - 46553005 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          dgv813n100 Chr.10:46407438 - 46489856 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 NPY4R LOC107984026 LINC00842
          esv3333912 Chr.10:46416711 - 46476911 on Build GRCh38 Duplication NPY4R LOC107984026 LINC00842
          esv3577105 Chr.10:46414077 - 46469091 on Build GRCh38 Gain HNRNPA1P33 NPY4R LOC107984026 LINC00842
          esv3891799 Chr.10:46400646 - 46587950 on Build GRCh38 Gain HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          dgv22e55 Chr.10:46412752 - 46606240 on Build GRCh38 Gain HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          nsv1043173 Chr.10:46428386 - 46472778 on Build GRCh38 Gain NPY4R LOC107984026 LINC00842
          nsv550723 Chr.10:46389706 - 46558889 on Build GRCh38 Gain HNRNPA1P33 ANXA8L1 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          esv2632472 Chr.10:46400498 - 46597207 on Build GRCh38 Gain HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          dgv765n100 Chr.10:46332711 - 46606240 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 FAM25BP SYT15 ANXA8L1 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          nsv947929 Chr.10:46417726 - 46574536 on Build GRCh38 Duplication NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          dgv1106n54 Chr.10:46385067 - 46489856 on Build GRCh38 Gain HNRNPA1P33 ANXA8L1 NPY4R LOC107984026 LINC00842
          nsv550726 Chr.10:46396625 - 46489856 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 NPY4R LOC107984026 LINC00842
          nsv1152446 Chr.10:46398162 - 46610318 on Build GRCh38 Duplication HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          nsv820817 Chr.10:46365685 - 46600362 on Build GRCh38 Duplication HNRNPA1P33 FAM25BP SYT15 ANXA8L1 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          nsv951576 Chr.10:46399463 - 46609616 on Build GRCh38 Duplication HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          nsv1046878 Chr.10:46446149 - 46489856 on Build GRCh38 Gain+Loss NPY4R LOC107984026 LINC00842
          dgv227e212 Chr.10:46400352 - 46486467 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 NPY4R LOC107984026 LINC00842
          dgv147n67 Chr.10:46400310 - 46600362 on Build GRCh38 Gain HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          nsv511437 Chr.10:46440412 - 46489856 on Build GRCh38 Loss NPY4R LOC107984026 LINC00842
          esv3334625 Chr.10:46458507 - 46476811 on Build GRCh38 Duplication NPY4R LOC107984026
          dgv763n100 Chr.10:46436509 - 46606240 on Build GRCh38 Gain SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          esv2736152 Chr.10:46147796 - 46854300 on Build GRCh38 Deletion GLUD1P7 LOC105378577 BMS1P5 NPY4R LOC107984026 ANTXRL GPRIN2 FAM35BP HNRNPA1P33 FAM25BP SYT15 ANXA8L1 ANTXRLP1 LINC00842
          dgv752n100 Chr.10:46401133 - 46631445 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2 FAM35BP
          dgv224e212 Chr.10:46440224 - 46489856 on Build GRCh38 Gain NPY4R LOC107984026 LINC00842
          dgv409e59 Chr.10:46399419 - 46597271 on Build GRCh38 Duplication HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2
          dgv806n100 Chr.10:46441715 - 46489856 on Build GRCh38 Loss NPY4R LOC107984026 LINC00842
          esv3584617 Chr.10:46452357 - 46878283 on Build GRCh38 Loss FRMPD2B GLUD1P7 SYT15 BMS1P5 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2 FAM35BP
          dgv440n106 Chr.10:46395862 - 46635417 on Build GRCh38 Duplication HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2 FAM35BP
          dgv764n100 Chr.10:46395843 - 46606240 on Build GRCh38 Loss HNRNPA1P33 SYT15 NPY4R LOC107984026 LINC00842 GPRIN2

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay has 2 genomic targets in NCBI build GRCh38

          Set Membership:

          Intragenic Exonic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calcium-binding protein G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endosome organization
          blood coagulation
          endosomal transport
          negative regulation of serine-type endopeptidase activity
          negative regulation of phospholipase A2 activity
          cell surface receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          neuropeptide signaling pathway
          digestion
          feeding behavior
          blood circulation
          calcium ion binding
          calcium-dependent phospholipid binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding
          phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
          phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate binding
          actin filament binding
          peptide YY receptor activity
          pancreatic polypeptide receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          peptide binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline