Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01575950_cn
          See other CEP170 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          CEP170
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.1:243255314 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs01575950_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          9859

          Gene Name:

          centrosomal protein 170

          Gene Aliases:

          FAM68A, KAB, KIAA0470

          Location:

          Chr.1:243124428-243255785 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Intron 1 - Exon 2
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CEP170 NM_001042404.2 NP_001035863.1
          NM_001042405.2 NP_001035864.1
          NM_014812.3 NP_055627.2
          XM_006711843.5 XP_006711906.1
          XM_011544334.4 XP_011542636.1
          XM_011544337.4 XP_011542639.1
          XM_011544338.4 XP_011542640.1
          XM_011544339.4 XP_011542641.1
          XM_011544340.4 XP_011542642.1
          XM_011544341.4 XP_011542643.1
          XM_011544342.4 XP_011542644.1
          XM_011544343.4 XP_011542645.1
          XM_011544344.4 XP_011542646.1
          XM_017002935.3 XP_016858424.1
          XM_017002937.3 XP_016858426.1
          XM_017002938.3 XP_016858427.1
          XM_017002942.3 XP_016858431.1
          XM_017002945.3 XP_016858434.1
          XM_017002946.3 XP_016858435.1
          XM_017002947.3 XP_016858436.1
          XM_017002949.3 XP_016858438.1
          XM_017002951.3 XP_016858440.1
          XM_047435483.1 XP_047291439.1
          BC050722.1 AAH50722.1
          BP349206.1
          BP349680.1 1 93

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv1001488 Chr.1:243227523 - 243419972 on Build GRCh38 Loss CEP170 MIR4677 SDCCAG8
          nsv517939 Chr.1:243213455 - 243359604 on Build GRCh38 Gain CEP170 MIR4677 SDCCAG8
          nsv4067643 Chr.1:243213852 - 243295363 on Build GRCh38 Deletion CEP170 SDCCAG8
          esv32774 Chr.1:242878641 - 243304780 on Build GRCh38 Gain CEP170 SDCCAG8 LINC01347
          nsv4066089 Chr.1:243185603 - 243268675 on Build GRCh38 Duplication CEP170 SDCCAG8
          nsv4056961 Chr.1:243222067 - 243265629 on Build GRCh38 Duplication CEP170 SDCCAG8
          nsv6322263 Chr.1:243190114 - 243362494 on Build GRCh38 Duplication CEP170 MIR4677 SDCCAG8

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline