Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
  • 產品
    • Antibodies
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Western Blot Products
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Greener Products
    • 查看所有產品類別
  • 應用
    • 生物製程
    • 細胞培養和轉染
    • 食品和飲料
    • 實驗室解決方案
    • 製藥和生物製藥
    • 即時定量PCR
    • 半導體分析
    • 臨床和診斷
    • 數位解決方案
    • 分子光譜、同位素與元素分析
    • 查看所有應用與技術
  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 我們的服務對象
    • 生物技術
    • 生物製藥
    • CDMO
    • 實驗室診斷
    • 工業與應用科學
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03383829_cn
          See other SSU72 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          SSU72
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.1:1560957 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs03383829_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          29101

          Gene Name:

          SSU72 homolog, RNA polymerase II CTD phosphatase

          Gene Aliases:

          HSPC182, PNAS-120

          Location:

          Chr.1:1541673-1574863 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 2
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          SSU72 NM_014188.3 NP_054907.1
          AF161530.1 AAF29145.1
          AF277178.1 AAK07538.1
          AJ276409.1 CAC81713.1
          AK001809.1 BAA91921.1
          AK297505.1 BAG59918.1
          AK310067.1
          BC008070.2 AAH08070.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv545000 Chr.1:1421170 - 1573654 on Build GRCh38 Loss LINC01770 PADI2 SSU72 SDHB ATAD3C ATAD3A LOC107985729 TMEM240 ANKRD65 ATP13A2 ANKRD65-AS1 ATAD3B TMEM278 VWA1
          nsv4036425 Chr.1:1559960 - 1579531 on Build GRCh38 Duplication SSU72 SSU72-AS1
          nsv10161 Chr.1:776731 - 1777210 on Build GRCh38 Gain+Loss TTLL10 RNVU1-18 LOC100288175 ATAD3C ATAD3A LOC105378586 TMEM240 LOC105376805 AURKAIP1 LINC01128 NADK ATAD3B TNFRSF18 LOC102724562 AKT3 LOC100288069 B3GALT6 LOC440570 CDK11A TNFRSF4 LOC105378948 MRPL20-DT TMEM278 SLC35E2B EIF1AXP1 LOC284600 INTS11 LINC01342 MIR429 CPTP ANKRD65-AS1 MMP23A CDK11B ISG15 SSU72-AS1 TTLL10-AS1 RNVU1-28 MFAP2 DVL1 ESPNP MIR200B ATP13A2 RNF223 MIR3675 LINC01786 SAMD11 LOC124903857 FAM87B MIR6726 RNU1-4 TAS1R3 LINC01409 MIB2 SCNN1D FNDC10 MIR6727 AKT3-IT1 LOC107985728 HES4 SLC35E2A ANKRD65 NBPF1 RNU1-3 MRPL20 CROCCP2 LINC01770 PERM1 C1QTNF12 LINC00115 PADI2 SSU72 SNORD167 LINC02593 F13B SDF4 MXRA8 C1orf159 MST1P2 PLEKHN1 MRPL20-AS1 FAM41C VWA1 UBE2J2 MIR200A LOC124905564 NOC2L PUSL1 SDHB KLHL17 LINC03126 LOC107985729 MIR6808 RNU1-2 AGRN CROCC ACAP3 MMP23B CCNL2
          nsv482937 Chr.1:10001 - 2368561 on Build GRCh38 Loss OR2T27 OR2T3 RNA5S3 HNRNPCL4 LOC100288175 LOC124905320 SZRD1 RNA5S14 TMEM240 MIR4677 RNA5S1 ZNF436-AS1 LOC729737 AURKAIP1 ENTREP3 LOC100996583 DDX11L17 CROCCP3 SERTAD4-AS1 LOC102724562 KIF26B LOC100288069 PRKCZ-AS1 PRAMEF6 CDK11A TNFRSF4 DDX11L1 SERTAD4 MIR4666A RNA5S4 TMEM278 HNRNPCL2 OR2T10 LOC105379522 CEP170 EIF1AXP1 LOC284600 CFHR2 PRAMEF27 ID3 MEF2D OR10J3 PRAMEF13 PRAMEF34P RNF187 CPTP CFHR5 RNA5S16 HHAT OR2T2 TTC34 PRKCZ NLRP3 NAXE WASH7P ISG15 MTX1 FOXO6 MMEL1-AS1 CALML6 SDCCAG8 FOXO6-AS1 TTLL10-AS1 MIR9-1HG RNVU1-28 MFAP2 RNA5S9 MIR200B IQGAP3 MST1L PRXL2B VN1R5 RNVU1-19 LINC02602 LINC01355 OR2T1 RNA5S17 RNA5S6 MIR3675 LOC105371215 SAMD11 LOC124903857 RNA5S11 MIR1976 MIR6726 RNU1-4 ZNF496 MIR6859-2 LINC01409 MIB2 BTNL10P DUSP5P1 ANO7L1 FNDC10 NOTCH2NLR FAM138A GBA1 ARHGEF19 RNA5S7 E2F2 LINC02783 ZNF496-DT LOC102724250 RPS6KA1 PRAMEF4 OR2T34 OR2T7 PADI4 LRIG2-DT ZNF436 NBPF1 LOC105376859 RNU1-3 B3GALNT2 TCEA3 PRAMEF2 MRPL20 CROCCP2 LINC01770 SLC27A3 PERM1 C1QTNF12 H2BC26 NBPF8 LINC00115 SSU72 PRAMEF26 LOC107985524 TBCE LINC01719 RNA5S2 FAM41C BCAN-AS2 MIR200A LOC124905564 NOC2L MMEL1 AKR7A2P1 PUSL1 RCC2-AS1 ATP6V1G3 SDHB LOC107985729 ASAP3 MIR6808 GATAD2B MORN1 RNU1-2 PDE4DIPP2 DNAJC8 CCNL2 MIR3972 TTLL10 PRAMEF22 RNA5S13 LOC105378947 RNVU1-18 TMEM52 PANK4 ATAD3C ATAD3A LOC105378586 WASH9P MED18 PPIAL4A HNRNPR KCNT2 LOC105376805 SCMH1-DT LINC01128 NADK RNA5S5 ATAD3B PRKCZ-DT LOC101928626 PRAMEF8 PRAMEF18 PRAMEF25 TNFRSF18 SKI OR4F16 PADI3 AKT3 GNB1 OR2T35 CFH B3GALT6 LOC440570 OR4F5 HES5 LOC105378948 RHOU MRPL20-DT SPATA21 OR10J4 GNG4 INTS3 NECAP2 OR2T4 PADI6 OR2T5 SLC35E2B LINC01347 INTS11 LINC01342 NBPF26 TNFRSF14-AS1 MIR429 TNFRSF14 LOC105373265 NBPF6 LOC101060632 ANKRD65-AS1 RCC2 TTC24 CFHR4 MMP23A CDK11B HNRNPCL1 SSU72-AS1 LINC01783 LOC343052 PRAMEF36P LOC127239154 PKLR FCER1A GPATCH4 CFAP74 DVL1 LINC01772 KMT2CP1 ESPNP BCAN NBPF4 ATP13A2 HNRNPCL3 PLCH2 RNF223 SCAMP3 MTATP6P1 RNA5S8 RNA5S12 RNA5S15 HAPLN2 PPIAL4F LOC105378589 MIR1302-2 RNVU1-7 LOC112268219 PRAMEF11 OR14I1 GNB1-DT LINC01786 LOC101928163 SLC16A1-AS1 FAM87B PTPRC-AS1 TAS1R3 RNA5S10 HCN3 SCNN1D H2AC25 MIR6727 MIR12136 AKT3-IT1 LOC124905558 PRAMEF10 RNU1-1 LOC107985728 HES4 OR2G6 SLC35E2A FBXO42 CLK2 ANKRD65 GBA1LP OR4F29 MTCO1P12 OR2T11 SEPTIN14P13 GABRD LOC100132287 OR10J1 RNVU1-2A PFN1P2 PRAMEF7 PADI2 SNORD167 LOC112268260 LINC02593 SESN2 OR2T29 FAAP20 F13B PADI1 ATP5IF1 LOC101928177 SDF4 MXRA8 C1orf159 MIR4735 MST1P2 LOC100129534 PLEKHN1 MRPL20-AS1 MTCO2P12 PTPRC VWA1 UBE2J2 PRAMEF33 OR2T6 CPLANE2 PRAMEF5 MIR6859-1 MTCO3P12 KLHL17 H3-4 LINC03126 SLC25A24 AGRN CROCC ACAP3 MTND1P23 SLC16A1 MTND2P28 MMP23B PRAMEF9
          nsv950452 Chr.1:1106921 - 1637538 on Build GRCh38 Deletion TTLL10 MIR3675 LINC01786 ATAD3C ATAD3A MIR6726 LOC105378586 TAS1R3 TMEM240 MIB2 LOC105376805 SCNN1D AURKAIP1 FNDC10 ATAD3B MIR6727 TNFRSF18 B3GALT6 TNFRSF4 ANKRD65 MRPL20-DT NBPF1 MRPL20 TMEM278 CROCCP2 LINC01770 C1QTNF12 INTS11 LINC01342 PADI2 SSU72 SNORD167 MIR429 CPTP SDF4 MXRA8 ANKRD65-AS1 C1orf159 MST1P2 MRPL20-AS1 CDK11B VWA1 UBE2J2 SSU72-AS1 MIR200A PUSL1 TTLL10-AS1 SDHB RNVU1-28 LINC03126 MFAP2 DVL1 LOC107985729 MIR6808 MIR200B RNU1-2 ATP13A2 CROCC ACAP3 MMP23B CCNL2
          nsv6331676 Chr.1:1559222 - 1563401 on Build GRCh38 Deletion SSU72
          nsv1011818 Chr.1:1394332 - 1575421 on Build GRCh38 Gain LINC01770 PADI2 SSU72 SDHB ATAD3C ATAD3A MFAP2 LOC107985729 TMEM240 ANKRD65 MRPL20-DT ATP13A2 ANKRD65-AS1 MRPL20-AS1 ATAD3B MRPL20 TMEM278 CCNL2 VWA1 SSU72-AS1
          esv2758913 Chr.1:1389149 - 2092899 on Build GRCh38 Gain+Loss LINC01770 LOC105378589 SLC35E2B GNB1-DT TMEM52 PADI2 SSU72 ATAD3C ATAD3A LOC105378586 TMEM240 MIB2 ANKRD65-AS1 NADK PRKCZ MRPL20-AS1 FNDC10 ATAD3B MMP23A CDK11B PRKCZ-DT VWA1 SSU72-AS1 CALML6 GNB1 SDHB CDK11A CFAP74 SLC35E2A MFAP2 LOC107985729 ANKRD65 MRPL20-DT ATP13A2 GABRD MRPL20 MMP23B TMEM278 CCNL2

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          termination of RNA polymerase II transcription
          mRNA processing
          mRNA 3'-end processing
          co-transcriptional mRNA 3'-end processing, cleavage and polyadenylation pathway
          phosphoprotein phosphatase activity
          protein serine/threonine phosphatase activity
          protein binding
          CTD phosphatase activity
          hydrolase activity

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Taiwan flag icon
          Taiwan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline