Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03947792_cn
          See other CFDP1 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          CFDP1
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.16:75295226 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs03947792_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          10428

          Gene Name:

          craniofacial development protein 1

          Gene Aliases:

          BCNT, BUCENTAUR, CENP-29, CP27, SWC5, Yeti, p97

          Location:

          Chr.16:75293710-75433503 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 9
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CFDP1 NM_006324.3 NP_006315.1
          AB009285.1 BAA31867.1
          AK226031.1
          AK313948.1 BAG36666.1
          BC000991.2 AAH00991.1
          BT009819.1 AAP88821.1
          CR542111.1 CAG46908.1
          D86549.1 BAA20070.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv5931812 Chr.16:74874044 - 75453217 on Build GRCh38 Deletion WDR59 LOC124903723 BCAR1 LOC100506281 LDHD ZNRF1 CFDP1 CTRB1 CTRB2 ZFP1 TMEM170A
          nsv833282 Chr.16:75120273 - 75296736 on Build GRCh38 Gain+Loss BCAR1 LOC100506281 CFDP1 CTRB1 CTRB2 ZFP1
          nsv833283 Chr.16:75268277 - 75358410 on Build GRCh38 Loss CFDP1
          nsv4245128 Chr.16:75280102 - 75297602 on Build GRCh38 Duplication CFDP1
          nsv523405 Chr.16:75194071 - 75308948 on Build GRCh38 Loss BCAR1 LOC100506281 CFDP1 CTRB1 CTRB2
          esv3582321 Chr.16:75232709 - 75427727 on Build GRCh38 Loss BCAR1 CFDP1
          nsv4248137 Chr.16:75146255 - 75988434 on Build GRCh38 Duplication GABARAPL2 TMEM231 LOC124903723 BCAR1 CHST6 LOC100506281 CTRB2 TERF2IP KARS1 CPHXL ZFP1 TMEM170A CPHXL2 LOC105371347 ADAT1 CHST5 CFDP1 CTRB1 DUXB

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          chromatin remodeling
          cell adhesion
          regulation of cell shape
          regulation of cell proliferation
          fibroblast apoptotic process
          negative regulation of fibroblast apoptotic process

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline