Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04031890_cn
          See other PRR19 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PRR19
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.19:42303322 on build GRCh38
          Cytoband
          19q13.2
          Assay ID Hs04031890_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          284338

          Gene Name:

          proline rich 19

          Gene Aliases:

          -

          Location:

          Chr.19:42302132-42310821 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Exon 2
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PRR19 NM_199285.2 NP_954979.2
          XM_006723154.3 1 199 XP_006723217.1
          AK291528.1
          BC063021.1 AAH63021.1
          BM762502.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv520239 Chr.19:41853387 - 42426852 on Build GRCh38 Loss TMEM145 PRR19 ERF ZNF526 ARHGEF1 ATP1A3 MIR4323 GSK3A ZNF574 CD79A RABAC1 PAFAH1B3 CIC GRIK5 LOC100505622 LIPE-AS1 MIR8077 LOC390937 MIR6797 MEGF8 CNFN POU2F2 DEDD2 LIPE LOC101930071 RPS19 LOC100505585
          nsv526186 Chr.19:42172329 - 42699355 on Build GRCh38 Gain TMEM145 LIPE-AS1 MIR8077 PRR19 ERF ZNF526 CXCL17 MEGF8 CEACAM1 CNFN POU2F2 GSK3A DEDD2 PAFAH1B3 LIPE CIC LOC101930071 CEACAM8
          esv3583422 Chr.19:42302014 - 42308116 on Build GRCh38 Loss PRR19 PAFAH1B3
          nsv1160627 Chr.19:42209979 - 42341899 on Build GRCh38 Deletion TMEM145 MEGF8 PRR19 GSK3A ERF DEDD2 PAFAH1B3 ZNF526 CIC
          nsv953583 Chr.19:42242549 - 42312148 on Build GRCh38 Deletion PRR19 GSK3A ERF PAFAH1B3 CIC
          nsv522854 Chr.19:41613927 - 42426852 on Build GRCh38 Gain TMEM145 PRR19 ERF CEACAM6 ZNF526 ARHGEF1 ATP1A3 DMRTC2 CEACAM7 MIR4323 GSK3A ZNF574 CD79A RABAC1 PAFAH1B3 LYPD4 CIC GRIK5 CEACAM4 LOC100505622 LIPE-AS1 MIR8077 CEACAM3 CEACAM5 LOC390937 MIR6797 MEGF8 CNFN POU2F2 DEDD2 LIPE LOC101930071 RPS19 LOC100505585
          nsv833834 Chr.19:42232292 - 42330875 on Build GRCh38 Loss TMEM145 MEGF8 PRR19 GSK3A ERF PAFAH1B3 CIC
          esv2422471 Chr.19:42228989 - 43165333 on Build GRCh38 Deletion PSG10P TMEM145 LIPE-AS1 MIR8077 PSG8 PRR19 ERF CXCL17 PSG1 MEGF8 PSG6 CEACAM1 CNFN GSK3A PSG11 PSG3 PAFAH1B3 PSG2 LIPE PSG7 CIC LOC101930071 CEACAM8 LOC100289650

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline