Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04470759_cn
          See other NXN CNV Assays ›
          Gene Symbol
          NXN
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.17:832570 on build GRCh38
          Cytoband
          17p13.3
          Assay ID Hs04470759_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          64359

          Gene Name:

          nucleoredoxin

          Gene Aliases:

          NRX, TRG-4

          Location:

          Chr.17:799313-979766 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 3
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          NXN NM_001205319.1 NP_001192248.1
          NM_022463.4 NP_071908.2
          XM_005256756.4 XP_005256813.1
          XM_005256758.3 XP_005256815.1
          XM_017024949.1 XP_016880438.1
          AK302073.1
          AW752727.1
          BC009327.2 AAH09327.2
          BC104634.1 AAI04635.1
          CX786695.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv3582465 Chr.17:810128 - 1198045 on Build GRCh38 Loss ABR NXN LOC101927727 LOC100130876 MIR3183 TIMM22
          esv35056 Chr.17:789280 - 950392 on Build GRCh38 Gain MRM3 NXN LOC101927727 LOC100130876
          dgv3074n100 Chr.17:717681 - 865635 on Build GRCh38 Gain MRM3 DBIL5P NXN GEMIN4 FAM57A GLOD4
          esv3639642 Chr.17:792830 - 955116 on Build GRCh38 Gain NXN LOC101927727 LOC100130876
          nsv1057000 Chr.17:664913 - 866713 on Build GRCh38 Gain MRM3 DBIL5P VPS53 NXN GEMIN4 FAM57A GLOD4
          dgv172n21 Chr.17:816212 - 1006413 on Build GRCh38 Gain ABR NXN LOC101927727 LOC100130876 TIMM22
          esv3572264 Chr.17:832002 - 885102 on Build GRCh38 Gain NXN
          nsv457631 Chr.17:633174 - 875010 on Build GRCh38 Gain MRM3 DBIL5P VPS53 NXN GEMIN4 FAM57A GLOD4
          nsv574096 Chr.17:823892 - 875010 on Build GRCh38 Loss NXN
          esv2758673 Chr.17:718346 - 1158111 on Build GRCh38 Gain ABR MRM3 DBIL5P NXN GEMIN4 LOC101927727 LOC100130876 MIR3183 TIMM22 FAM57A GLOD4
          nsv1060084 Chr.17:763991 - 832628 on Build GRCh38 Gain MRM3 NXN GLOD4
          nsv1059578 Chr.17:809880 - 1011633 on Build GRCh38 Gain ABR NXN LOC101927727 LOC100130876 TIMM22
          esv2762455 Chr.17:828833 - 920583 on Build GRCh38 Gain+Loss NXN LOC101927727
          dgv3077n100 Chr.17:832061 - 888052 on Build GRCh38 Gain NXN
          nsv469891 Chr.17:663703 - 837834 on Build GRCh38 Loss MRM3 DBIL5P VPS53 NXN GEMIN4 FAM57A GLOD4
          dgv3071n100 Chr.17:150721 - 853554 on Build GRCh38 Gain MRM3 DBIL5P VPS53 NXN FAM101B GEMIN4 LOC105371430 LOC100506371 FAM57A RPH3AL DOC2B LOC100506388 C17orf97 GLOD4
          dgv5387n54 Chr.17:494867 - 994065 on Build GRCh38 Loss MRM3 DBIL5P VPS53 NXN GEMIN4 LOC101927727 LOC100130876 FAM57A GLOD4
          nsv817749 Chr.17:792776 - 947302 on Build GRCh38 Gain NXN LOC101927727 LOC100130876
          esv3639625 Chr.17:425092 - 895536 on Build GRCh38 Gain MRM3 DBIL5P VPS53 NXN FAM101B GEMIN4 FAM57A GLOD4
          esv2422420 Chr.17:210752 - 1113141 on Build GRCh38 Duplication MRM3 DBIL5P VPS53 NXN FAM101B GEMIN4 LOC105371430 LOC100130876 MIR3183 FAM57A RPH3AL ABR LOC101927727 LOC100506388 TIMM22 C17orf97 GLOD4
          dgv3072n100 Chr.17:410957 - 881396 on Build GRCh38 Gain MRM3 DBIL5P VPS53 NXN FAM101B GEMIN4 LOC105371430 C17orf97 FAM57A GLOD4
          nsv1064415 Chr.17:801817 - 1218541 on Build GRCh38 Gain ABR NXN LOC101927727 LOC100130876 MIR3183 TIMM22
          esv3892944 Chr.17:368038 - 947302 on Build GRCh38 Gain MRM3 DBIL5P VPS53 NXN FAM101B GEMIN4 LOC105371430 LOC100130876 FAM57A RPH3AL LOC101927727 C17orf97 GLOD4
          esv2751769 Chr.17:832528 - 1103206 on Build GRCh38 Gain ABR NXN LOC101927727 LOC100130876 MIR3183 TIMM22

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Wnt signaling pathway
          cell differentiation
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          negative regulation of protein ubiquitination
          cell redox homeostasis
          oxidation-reduction process
          cardiovascular system development
          cellular oxidant detoxification
          thioredoxin-disulfide reductase activity
          protein-disulfide reductase activity

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline