Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00380524_m1
          See other KLHL42 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          KLHL42
          Gene Name:
          kelch like family member 42
          Gene Aliases:
          Ctb9, KLHDC5
          Chromosome Location:
          Chr.12: 27779957 - 27803040 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00380524_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: KLHL42
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020782.1 NP_065833.1 1 - 2 948 78
          XM_017019698.1 XP_016875187.1 1 - 2 1245 78
          GenBank mRNA AB037761.1 - 1 - 2 679 78
          AK095405.1 - 1 - 2 948 78
          BC028742.1 - 2 - 3 816 78
          BC108669.1 - 1 - 2 919 6173072 78
          BC137116.1 - 1 - 2 914 9021113 78
          BC137117.1 - 1 - 2 914 9021114 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1200007163.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC12000272.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Homo sapiens 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene KLHL42

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          mitotic nuclear division
          regulation of microtubule-based process
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          cell division
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010222.hg.1 ENST00000545904.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010222.hg.1 ENST00000545904.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003312.hg.1 ENST00000381271.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003312.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003312.hg.1 TC12000272.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003310.hg.1 ENST00000381271.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003310.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003310.hg.1 TC12000272.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003313.hg.1 ENST00000381271.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003313.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12003313.hg.1 TC12000272.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000540301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000540301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000540301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150318.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150318.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150318.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150318.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150318.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150318.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150318.hg.1 TC1200007163.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000540301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000540301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000540301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200007163.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150320.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150320.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150320.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150320.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150320.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150320.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150320.hg.1 TC1200007163.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150321.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150321.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150321.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150321.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150321.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150321.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150321.hg.1 TC1200007163.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150322.hg.1 TC1200007163.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010222.hg.1 ENST00000545904.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010222.hg.1 ENST00000545904.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 ENST00000540301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 ENST00000381271.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 ENST00000539176.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 ENST00000540301.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 ENST00000543254.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 NM_020782.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200150324.hg.1 TC1200007163.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 185040 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline