Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00935392_g1
          See other TEX51 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          TEX51
          Gene Name:
          testis expressed 51
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 126898890 - 126902097 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00935392_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: TEX51
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001322244.2 NP_001309173.1 2 - 3 250 127
          NM_001410921.1 NP_001397850.1 2 - 3 304 127
          NM_001416075.1 NP_001403004.1 2 - 3 304 127
          NM_001416076.1 NP_001403005.1 2 - 3 304 127
          NM_001416077.1 NP_001403006.1 2 - 3 250 127
          NM_001416078.1 NP_001403007.1 2 - 3 304 127
          NM_001416079.1 NP_001403008.1 2 - 3 250 127
          NM_001416080.1 NP_001403009.1 2 - 3 250 127
          NM_001416081.1 NP_001403010.1 2 - 3 304 127
          NM_001416082.1 NP_001403011.1 2 - 3 304 127
          NR_136239.2 2 - 3 250 127
          XM_011512269.2 XP_011510571.1 2 - 3 304 127
          XM_011512270.2 XP_011510572.1 2 - 3 304 127
          XM_011512271.2 XP_011510573.1 2 - 3 250 127
          XM_011512272.2 XP_011510574.1 2 - 3 304 127
          XM_011512273.2 XP_011510575.1 2 - 3 304 127
          XM_011512276.2 XP_011510578.1 2 - 3 304 127
          XM_011512277.3 XP_011510579.1 2 - 3 304 127
          XM_011512278.2 XP_011510580.1 2 - 3 304 127
          XM_011512279.2 XP_011510581.1 2 - 3 304 127
          XM_017003148.2 XP_016858637.1 2 - 3 304 127
          XM_017003149.2 XP_016858638.1 2 - 3 304 127
          XM_047442880.1 XP_047298836.1 2 - 3 304 127
          XM_047442885.1 XP_047298841.1 2 - 3 304 127
          GenBank mRNA BI461950.1 - 2 - 3 127
          BI828150.1 - 2 - 3 223 127
          BX113116.1 - 2 - 3 232 127

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000436605.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000436605.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000436605.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000436605.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000437793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000437793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000437793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000437793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000441412.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000441412.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000441412.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000454927.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000454927.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000454927.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000454927.6 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000436605.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000436605.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000436605.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000436605.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000437793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000437793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000437793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000437793.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000441412.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000441412.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000441412.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000450035.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000454927.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000454927.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000454927.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000454927.6 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000458326.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0200009197.hg.1 ENST00000568484.5 Ensembl

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline