Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00525596_s1
          See other OLFR370 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr370
          Gene Name:
          olfactory receptor 370
          Gene Aliases:
          MOR267-16, MOR26716
          Chromosome Location:
          Chr.8: 83541093 - 83542188 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00525596_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr370
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146270.2 NP_666382.2 1 398 60
          GenBank mRNA BC119367.1 - 1 398 8734116 60
          BC120734.1 - 1 398 40129657 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000925.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr370

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P197137 BC120734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P197137 NM_146270.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P197137 BC119367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P197137 BC120734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P197137 NM_146270.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P197137 BC119367.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 612670 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120194 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P197137 BC120734.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P197137 NM_146270.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P197137 BC119367.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P197137 BC120734.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P197137 NM_146270.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P197137 BC119367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197137 BC120734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197137 NM_146270.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197137 BC119367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197137 BC120734.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197137 NM_146270.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P197137 BC119367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015389 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015391 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015379 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26015381 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120194 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197137 BC120734.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197137 NM_146270.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197137 BC119367.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197137 BC120734.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197137 NM_146270.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P197137 BC119367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138372 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120194 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07074661 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07074660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26015359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07074660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07086151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015394 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07088031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07276974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07059533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26015328 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573193 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573191 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10573192 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10573190 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800006836.mm.1 NM_146270.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800006836.mm.1 NM_146270.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800006836.mm.1 TC0800000925.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 709845 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6420048 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006420048 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2708751 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2708751 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl142.1.1_252-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6420048 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl142.1.1_252-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6420048 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2708751 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2708751 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0