Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526975_s1
          See other OLFR1111 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1111
          Gene Name:
          olfactory receptor 1111
          Gene Aliases:
          MOR181-2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87149720 - 87150659 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526975_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1111
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146593.2 NP_666804.2 1 624 108
          GenBank mRNA BC104068.2 - 1 622 108
          BC104069.1 - 1 624 40041592 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003974.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1111

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2175935 BC104068.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2175935 BC104069.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2175935 NM_146593.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P151787 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2175935 BC104068.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2175935 BC104069.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2175935 NM_146593.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P407235 BC104068.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P407235 BC104069.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P407235 NM_146593.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21404990 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P151787 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407235 BC104068.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407235 BC104069.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P407235 NM_146593.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128535 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P151787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405007 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405016 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01560726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404998 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405008 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404982 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01673463 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405012 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484666 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484664 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033846.mm.1 NM_146593.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033846.mm.1 NM_146593.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033846.mm.1 TC0200003974.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 725703 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6520494 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6520494 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006520494 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2632379 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2632379 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4315.1.1_220-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6520494 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4315.1.1_220-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6520494 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2632379 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2632379 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline