Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00527887_s1
          See other OLFR1230 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1230
          Gene Name:
          olfactory receptor 1230
          Gene Aliases:
          MOR237-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89296351 - 89297268 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00527887_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1230
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146789.1 NP_667000.1 1 445 63
          GenBank mRNA BC108937.1 - 1 445 40040283 63
          BC108938.1 - 1 445 40040284 63

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1230

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P408974 BC108938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P408974 NM_146789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P408974 BC108937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P408974 BC108938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P408974 NM_146789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P408974 BC108937.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 672968 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163240 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P408974 BC108938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P408974 NM_146789.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P408974 BC108937.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P408974 BC108938.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P408974 NM_146789.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P408974 BC108937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P408974 BC108938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P408974 NM_146789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P408974 BC108937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P408974 BC108938.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P408974 NM_146789.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P408974 BC108937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21413283 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163240 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P408974 BC108938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P408974 NM_146789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P408974 BC108937.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P408974 BC108938.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P408974 NM_146789.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P408974 BC108937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125998 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112893 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413312 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01846013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413298 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01660164 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01229499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413267 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413309 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01229504 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413291 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01660180 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413266 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01229510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01660198 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413302 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413287 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01660188 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01660191 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01660189 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413290 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01229517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413286 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01229503 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413281 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01660175 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413336 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01229519 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484808 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484807 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 590511 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4010601 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4010601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004010601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2662149 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2662149 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4283.1.1_14-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4010601 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4283.1.1_14-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4010601 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2662149 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2662149 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline