Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528474_s1
          See other OLFR275 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr275
          Gene Name:
          olfactory receptor 275
          Gene Aliases:
          MOR262-2
          Chromosome Location:
          Chr.4: 52825399 - 52826358 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528474_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr275
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146858.2 NP_667069.2 1 252 77
          GenBank mRNA BC101951.1 - 1 251 77
          BC141896.1 - 1 244 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400000570.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr275

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          cell-cell signaling
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          adenylate cyclase-activating adrenergic receptor signaling pathway
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P465946 BC101951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P465946 BC141896.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P465946 BC101951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P465946 BC141896.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118322 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P465946 BC101951.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P465946 BC141896.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P465946 BC101951.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P465946 BC141896.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P465946 BC101951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P465946 BC141896.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P465946 BC101951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P465946 BC141896.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919589 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919609 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22919583 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118322 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P465946 BC101951.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P465946 BC141896.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P465946 BC101951.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P465946 BC141896.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105081 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22919626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03471091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919635 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03818046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919608 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03532658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919636 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919610 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919641 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919628 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919609 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919612 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919587 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919622 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03818025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919638 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03818041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919584 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03315165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919631 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03373846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919620 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919569 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919642 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919616 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03818022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919572 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919602 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03985973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919562 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03377310 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919634 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04070571 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919594 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03532663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03532664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919637 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919599 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919648 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03818061 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22919615 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504989 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10504988 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004164.mm.1 NM_146858.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004164.mm.1 NM_146858.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004164.mm.1 NR_040661.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004164.mm.1 NR_040661.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004164.mm.1 TC0400000570.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004165.mm.1 NM_146858.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004165.mm.1 NM_146858.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004165.mm.1 TC0400000570.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 745247 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2030332 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2030332 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002030332 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1222352 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1222352 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00258857.1_42-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2030332 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00258857.1_42-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2030332 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1222352 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1222352 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline