Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529002_s1
          See other OLFR790 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr790
          Gene Name:
          olfactory receptor 790
          Gene Aliases:
          MOR112-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 129500886 - 129501854 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529002_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr790
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146933.1 NP_667144.1 1 575 87
          GenBank mRNA BC125495.1 - 1 648 40130010 87
          BC132182.1 - 1 648 40130459 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000001644.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr790

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1993438 NM_146933.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1993438 BC125495.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1993438 BC132182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P172246 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1993438 NM_146933.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1993438 BC125495.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1993438 BC132182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P436263 NM_146933.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P436263 BC125495.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P436263 BC132182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546095 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546099 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546110 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546112 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546090 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546089 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546086 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546117 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27546114 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P172246 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436263 NM_146933.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436263 BC125495.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436263 BC132182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126730 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P172246 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08837174 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08837176 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08246864 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08837173 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08246861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546059 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08246864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08318714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08246868 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08567705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08953176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08679845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27546062 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367504 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367503 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012041.mm.1 TC1000001644.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 464890 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1570601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001570601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2683036 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2683036 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38261.1.1_12-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1570601 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl38261.1.1_12-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1570601 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2683036 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2683036 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline