Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529835_s1
          See other OLFR669 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr669
          Gene Name:
          olfactory receptor 669
          Gene Aliases:
          MOR34-6
          Chromosome Location:
          Chr.7: 104938528 - 104939481 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529835_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr669
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147043.1 NP_667254.1 1 251 82
          GenBank mRNA BC104300.2 - 1 251 40043424 82
          BC104301.2 - 1 249 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001538.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr669

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2050837 BC104301.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2050837 NM_147043.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2050837 BC104300.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 764551 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2050837 BC104301.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2050837 NM_147043.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2050837 BC104300.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P299411 BC104301.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P299411 NM_147043.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P299411 BC104300.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390016 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390019 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390014 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390023 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390034 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390018 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P299411 BC104301.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P299411 NM_147043.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P299411 BC104300.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116211 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25389980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06210934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06097503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06370759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06210933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06370760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25389990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06154558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390055 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555901 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012926.mm.1 TC0700001538.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012926.mm.1 NM_147043.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012926.mm.1 NM_147043.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 701926 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1050736 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2667864 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2667864 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32247.1.1_235-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050736 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32247.1.1_235-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050736 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2667864 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2667864 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl32247.1.1_235-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline