Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00550829_m1
          See other THAP7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Thap7
          Gene Name:
          THAP domain containing 7
          Gene Aliases:
          1810004B07Rik
          Chromosome Location:
          Chr.16: 17527558 - 17531512 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00550829_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Thap7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026909.2 NP_081185.1 2 - 3 107 73
          GenBank mRNA AK154641.1 - 2 - 3 193 73
          BC018221.1 - 2 - 3 107 4215606 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001292.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Thap7

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          nucleic acid binding
          DNA binding
          metal ion binding
          protein N-terminus binding
          C2H2 zinc finger domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574327 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574321 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574325 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574326 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574323 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574328 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1981090 NM_026909.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1981090 AK007329.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2185415 BC018221.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2185415 NM_026909.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2185415 AK007329.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 819894 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P140198 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1981090 NM_026909.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1981090 AK007329.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2185415 BC018221.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2185415 NM_026909.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2185415 AK007329.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P198488 BC018221.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P198488 AK154641.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P198488 NM_026909.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P198488 AK007329.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30574323 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P140198 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P198488 BC018221.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P198488 AK154641.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P198488 NM_026909.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P198488 AK007329.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118462 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108902 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P140198 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12755131 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12755127 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574327 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574326 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574323 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574321 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574328 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30574325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30574332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12496108 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12543557 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12496086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12721280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574301 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574302 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12496081 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12532494 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574331 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12496120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12755135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30574337 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12496104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12496114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12803290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12496078 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438173 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438175 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438174 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438172 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438177 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426429_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426428_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452069_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10438171 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452069_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426428_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452069_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426429_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426429_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426428_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69009_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69009_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010499.mm.1 NM_026909.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010499.mm.1 NM_026909.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600010499.mm.1 TC1600001292.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452069_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426428_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426429_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452069_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426428_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426429_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102036_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102036_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452069_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452069_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426429_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426428_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426429_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426428_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452069_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426428_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426429_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426428_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426429_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452069_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6660673 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006660673 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2702998 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2702998 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl48706.4_308-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6660673 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl48706.4_308-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6660673 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2702997 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2702997 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl48706.4_308-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline