Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00558232_m1
          See other AQP6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aqp6
          Gene Name:
          aquaporin 6
          Gene Aliases:
          AI790337
          Chromosome Location:
          Chr.15: 99599053 - 99605477 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00558232_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aqp6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175087.4 NP_780296.1 1 - 2 397 71
          GenBank mRNA AK082699.1 - 1 - 2 398 71
          BC115586.1 - 1 - 2 398 40102369 71
          BC115587.1 - 1 - 2 397 71
          DQ464060.1 - 1 - 2 398 71
          DQ826418.1 - 1 - 2 389 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001019.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aqp6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          water transport
          cellular water homeostasis
          nitrate transport
          glycerol transport
          carbohydrate transmembrane transport
          ion transmembrane transport
          transmembrane transport
          anion transmembrane transport
          transporter activity
          anion channel activity
          nitrate transmembrane transporter activity
          water channel activity
          glycerol channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182955 AK082699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182955 NM_175087.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182950 BC115586.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182950 BC115587.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182950 AK082699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182950 DQ464060.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2182950 NM_175087.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 300948 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 212631 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 885649 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 119955 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182950 BC115586.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182950 BC115587.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182950 AK082699.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182950 DQ464060.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182950 NM_175087.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182955 AK082699.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2182955 NM_175087.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P124222 AK082699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P124222 NM_175087.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481183 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30481193 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08479361 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P124222 AK082699.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P124222 NM_175087.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123644 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112401 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P03113581 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12406874 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12406891 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12406883 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12406890 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12406888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30481104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481206 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12265122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12265131 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481201 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12126208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12265120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12406891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481128 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12265117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12265123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481204 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481183 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12265126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12120916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481185 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12406884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481180 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481181 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12265121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30481167 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426777 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426776 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426778 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426775 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426779 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426781 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426780 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426774 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447974_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441978_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1459982_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420035_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10426773 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447974_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447974_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420035_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459982_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441978_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441978_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420035_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1459982_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11831_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11831_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008027.mm.1 NM_175087.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008027.mm.1 NM_175087.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008027.mm.1 TC1500001019.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008028.mm.1 NM_175087.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008028.mm.1 NM_175087.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008028.mm.1 TC1500001019.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1447974_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459982_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441978_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441978_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447974_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1459982_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441978_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447974_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447974_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441978_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1420035_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1420035_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459982_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1459982_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 469521 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1570484 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 510736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000510736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001570484 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2640583 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2770991 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2770991 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2640583 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47527.2.1_14-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl011831.7_150-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 510736 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1570484 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47527.2.1_14-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl011831.7_150-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 510736 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1570484 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2640583 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2640583 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2770991 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl47527.2.1_14-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline