Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01166201_m1
          See other DLX6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dlx6
          Gene Name:
          distal-less homeobox 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 6863334 - 6867970 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01166201_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dlx6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010057.2 NP_034187.1 2 - 3 687 86
          GenBank mRNA AB221684.1 - 2 - 3 275 86
          AF022078.1 - 2 - 3 224 86
          BC114342.1 - 2 - 3 271 86
          EF535989.1 - 2 - 3 687 86
          EF535990.1 - 3 - 4 542 86
          U67841.1 - 1 - 2 120 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600000038.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          multicellular organism development
          embryonic limb morphogenesis
          epithelial cell differentiation
          inner ear morphogenesis
          anatomical structure formation involved in morphogenesis
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          palate development
          head development
          DNA binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 BC114342.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 EF535989.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 NM_010057.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 AB221684.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 EF535990.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 BC114342.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 EF535989.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 NM_010057.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 AB221684.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P556908 EF535990.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P165076 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 BC114342.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 EF535989.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 NM_010057.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 AB221684.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 EF535990.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 BC114342.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 EF535989.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 NM_010057.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 AB221684.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P556908 EF535990.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24218691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05373879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05156807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05200235 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05136082 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05500171 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218660 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05779588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05500168 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218719 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05567262 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218773 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218644 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05557895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218678 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05200238 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05557896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05557908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218652 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218797 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218666 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05567268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05136088 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05200245 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218676 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218649 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05136105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P05206536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24218699 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10536356 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10536358 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10536357 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10536354 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10536355 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452507_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10536353 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452507_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452507_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000372.mm.1 TC0600000038.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000372.mm.1 NM_010057.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000372.mm.1 NM_010057.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000373.mm.1 TC0600000038.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000373.mm.1 NM_010057.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000373.mm.1 NM_010057.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000375.mm.1 TC0600000038.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000375.mm.1 NM_010057.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600000375.mm.1 NM_010057.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1452507_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452507_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98866_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98866_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452507_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452507_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452507_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452507_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 753972 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0