Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01172235_m1
          See other 4930510E17RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930510E17Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930510E17 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01172235_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930510E17Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK015742.1 - 1 - 2 173 66

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P433083 AK015742.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P433083 AK015742.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135708 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P145625 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P433083 AK015742.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P433083 AK015742.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06791661 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P145625 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135708 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P433083 AK015742.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P433083 AK015742.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123724 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P145625 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07558732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07569048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519684 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07670848 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519712 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519686 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08047826 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519663 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07614590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07559924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08018987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07558731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07962542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07755299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07787507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519690 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519716 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519610 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519691 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26519655 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431987_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431987_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431987_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431987_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431987_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431987_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431987_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 601389 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 100580037 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0