Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Mm01175461_m1
See other GM15413 GE Assays ›
Gene Symbol:
Gm15413
Gene Name:
predicted gene 15413
Gene Aliases:
ENSMUSG00000053049, OTTMUSG00000021246
Chromosome Location:
Chr.7: 96791433 - 96801549 on Build GRCm38
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Mm01175461_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Gm15413
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NR_045874.1
2 - 3
260
71
GenBank mRNA
AK077305.1
-
2 - 3
261
71
Back To Top
More Information
Additional Information:
This assay is in the 5'UTR region of the AK077305.1 transcripts.
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
3' Most
Recommended Assay
Mus musculus
1700
Probe spans exons
MicroArray Probes:
Agilent
ABI
Illumina
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2
A_66_P121171
AK077305.1
mouse_transcriptome
SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A
A_66_P121171
AK077305.1
mouse_transcriptome
Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002
A_66_P121171
AK077305.1
mouse_transcriptome
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Mouse Genome Survey Microarray
484923
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip
106100451
-
-
Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip
ILMN_1241724
-
-
Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array
106100451
-
-
Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2)
106100451
-
-
Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip
ILMN_1241724
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline