Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01246684_m1
          See other 5430405H02RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          5430405H02Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 5430405H02 gene
          Gene Aliases:
          2610307N17Rik
          Chromosome Location:
          Chr.2: 156852403 - 156862945 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01246684_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 5430405H02Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_015591.1 1 - 2 347 76
          GenBank mRNA AK134962.1 - 1 - 2 297 76
          BC042697.1 - 1 - 2 168 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200005000.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075515 BC138706.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075515 BC158022.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075515 BC138705.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075515 AK029490.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075515 AK157623.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2314519 AK017271.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 257237 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 584381 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 240445 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 346576 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 849524 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 176259 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075515 BC138706.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075515 BC158022.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075515 BC138705.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075515 AK029490.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075515 AK157623.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2314519 AK017271.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04753157 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04753161 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P436813 AK017271.1 mouse_transcriptome
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430366_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431272_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431272_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042729.mm.1 NR_015591.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042729.mm.1 NR_015591.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042729.mm.1 NR_027914.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042729.mm.1 NR_027914.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042729.mm.1 TC0200005000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042722.mm.1 NR_015591.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042722.mm.1 NR_015591.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042722.mm.1 TC0200005000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042721.mm.1 NR_015591.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042721.mm.1 NR_015591.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042721.mm.1 TC0200005000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042728.mm.1 NR_015591.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042728.mm.1 NR_015591.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042728.mm.1 NR_027914.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042728.mm.1 NR_027914.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042728.mm.1 TC0200005000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042723.mm.1 NR_015591.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042723.mm.1 NR_015591.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200042723.mm.1 TC0200005000.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431272_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431272_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105050519 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline