Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01265567_g1
          See other C130073F10RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C130073F10Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA C130073F10 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 101890024 - 101893788 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01265567_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C130073F10Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK081744.1 - 2 - 3 388 73
          BB374054.2 - 1 - 2 100 73

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006023 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006023 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P525207 AK081744.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P525207 BB374054.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P525207 AA607315.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03719271 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03685623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03957984 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157444 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03957996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157434 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03685634 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03957997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04007423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03425043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03957988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03957992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157415 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03957983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03425041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03555346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03957991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157423 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1443945_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443945_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443945_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242574_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242574_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443945_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443945_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443945_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443945_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline