Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01274857_s1
          See other OLFR684 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr684
          Gene Name:
          olfactory receptor 684
          Gene Aliases:
          GA_x6K02T2PBJ9-7786441-7785503, MOR40-8P
          Chromosome Location:
          Chr.7: 105156742 - 105157680 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01274857_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr684
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207249.1 NP_997132.1 1 471 89

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr684

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          cell-cell signaling
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          adenylate cyclase-activating adrenergic receptor signaling pathway
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159134 BC120636.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159134 BC120638.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159134 NM_207249.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 619288 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131332 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159134 BC120636.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159134 BC120638.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159134 NM_207249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475015 NM_147045.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475015 AF121981.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475015 BC111830.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475015 BC148203.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P475015 BC120636.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391071 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391089 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391069 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391086 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391058 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131332 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475015 NM_147045.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475015 AF121981.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475015 BC111830.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475015 BC148203.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P475015 BC120636.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131332 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06317152 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06403970 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06403985 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06403975 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06246651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06416152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06403980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06355406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05980782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05963585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06416153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391059 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06640784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391045 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566428 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566427 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033055.mm.1 NM_207249.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033055.mm.1 NM_207249.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033055.mm.1 TC0700003970.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6290537 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6290537 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006290537 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2755261 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2755261 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0244187.1_70-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6290537 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0244187.1_70-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6290537 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2755261 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2755261 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0