Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01340163_m1
          See other SPAG6L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spag6l
          Gene Name:
          sperm associated antigen 6 like
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 18694011 - 18749746 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01340163_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spag6l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001334.2 NP_001001334.2 4 - 5 517 63
          GenBank mRNA AK132882.1 - 4 - 5 517 63
          BC061194.1 - 4 - 5 516 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200000303.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Spag6l

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          microtubule or microtubule-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001399.mm.1 NM_001001334.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001399.mm.1 NM_001001334.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001399.mm.1 TC0200000303.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001400.mm.1 NM_001001334.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001400.mm.1 NM_001001334.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200001400.mm.1 TC0200000303.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline