Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01340232_m1
          See other ZBTB6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zbtb6
          Gene Name:
          zinc finger and BTB domain containing 6
          Gene Aliases:
          A830092L04Rik, ZID, Zfp482
          Chromosome Location:
          Chr.2: 37425500 - 37430919 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01340232_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zbtb6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146253.5 NP_666365.1 1 - 2 112 82
          GenBank mRNA AK044125.1 - 1 - 2 55 82
          AK050827.1 - 1 - 2 57 82
          BC032933.1 - 1 - 2 41 1379571 82
          CF168206.1 - 1 - 2 112 82

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK044125.1, AK050827.1, BC032933.1, NM_146253.5 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zbtb6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          nucleic acid binding
          DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142046 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141989 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142048 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142050 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141986 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142049 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141990 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142047 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141992 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141988 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141987 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P633883 AK050827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P633883 NM_146253.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P633883 AK050827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P633883 NM_146253.5 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 835391 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 311142 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 717113 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 137799 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154066 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P633883 AK050827.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P633883 NM_146253.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P633883 AK050827.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P633883 NM_146253.5 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P392209 AK044125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142040 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142034 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21142045 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154066 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P633883 AK050827.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P633883 NM_146253.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P633883 AK050827.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P633883 NM_146253.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P392209 AK044125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134329 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118400 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154066 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01640753 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01640763 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01640782 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01640750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01640757 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01640754 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141987 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142047 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142049 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141990 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142046 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141992 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142050 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21142048 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141986 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141988 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21141989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21141984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21142030 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142035 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142028 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142050 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142045 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142040 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142057 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142023 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01590540 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142054 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01640779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21142030 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10482170 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10482168 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10482169 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10482171 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455273_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10482167 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455273_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455273_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029194.mm.1 NM_146253.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029194.mm.1 NM_146253.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029194.mm.1 TC0200003400.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029192.mm.1 NM_146253.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029192.mm.1 NM_146253.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029192.mm.1 TC0200003400.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029191.mm.1 NM_146253.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029191.mm.1 NM_146253.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029191.mm.1 TC0200003400.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029193.mm.1 NM_146253.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029193.mm.1 NM_146253.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029193.mm.1 TC0200003400.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029190.mm.1 NM_146253.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029190.mm.1 NM_146253.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029190.mm.1 TC0200003400.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1455273_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455273_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 135812_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 135812_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 435236 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4570129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004570129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2475867 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2475867 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2525819 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0241322.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4570129 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0241322.1_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4570129 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2475867 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2475867 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0