Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01346786_m1
          See other 2010109A12RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2010109A12Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2010109A12 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 93206518 - 93213474 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01346786_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2010109A12Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029363.1 NP_083639.1 2 - 3 298 121
          GenBank mRNA AK008356.1 - 2 - 3 302 121

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500000895.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P413507 AK008356.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P413507 AK008356.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147931 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160853 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P111936 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P413507 AK008356.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P413507 AK008356.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P111936 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147931 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160853 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P413507 AK008356.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P413507 AK008356.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P663349 AK047232.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P111936 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147931 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898616 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04787484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898615 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898649 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04504938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04279622 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04350824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898645 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898656 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898655 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898641 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898646 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04504936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23898644 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441950_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441951_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430895_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430895_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430895_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441951_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441950_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441950_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441951_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75610_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75610_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007729.mm.1 TC0500000895.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007729.mm.1 NM_029363.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007729.mm.1 NM_029363.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007727.mm.1 TC0500000895.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007727.mm.1 NM_029363.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007727.mm.1 NM_029363.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007730.mm.1 TC0500000895.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007730.mm.1 NM_029363.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500007730.mm.1 NM_029363.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1441951_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441950_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430895_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441951_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441950_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430895_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167235_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167235_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441951_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430895_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441950_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430895_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441950_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441951_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3800441 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline