Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03014932_s1
          See other OLFR1500 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1500
          Gene Name:
          olfactory receptor 1500
          Gene Aliases:
          MOR212-4P
          Chromosome Location:
          Chr.19: 13827459 - 13828394 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03014932_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1500
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011831.1 NP_001011831.1 1 452 118
          GenBank mRNA AB053162.1 - 1 98 118
          BC150926.1 - 1 517 9087837 118

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1500

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065298 BC150926.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065298 NM_001011831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124064 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065298 BC150926.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065298 NM_001011831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P546699 BC150926.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P546699 NM_001011831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P546699 AB053162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966019 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31966032 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124064 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P546699 BC150926.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P546699 NM_001011831.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P546699 AB053162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104709 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124064 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14203831 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14203821 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14203837 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14203835 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14203829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31966036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14331847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14203814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966045 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966060 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966011 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14203819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14224371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966059 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14197780 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966044 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966030 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966057 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966041 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966048 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966036 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966053 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966038 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966024 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966021 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966009 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14203813 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14362403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966055 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31966046 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466369 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466368 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010884.mm.1 NM_001011831.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010884.mm.1 NM_001011831.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010884.mm.1 TC1900001189.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010885.mm.1 TC1900001189.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161537 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161537 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801425-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161537 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161537 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-xmktn:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0